Learn More
Invitrogen™ MagnaRack™ Gestell für Magnetische Separatoren
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- MagnaRack besteht aus einer magnetischen Basisstation und einem abnehmbaren Röhrchengestell.
- Das Röhrchengestell passt auf die magnetische Basisstation in zwei verschiedenen Anordnungen. Jeweils 12 Röhrchen sind den 12 Neodym-Magneten zugeordnet, sodass eine einfache Probenverarbeitung mit oder “ohne Magnet” ausgeführt werden kann
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus Tiergewebe und -zellen, gDNA aus Blut (mittlerer Maßstab, 100 μl bis 1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MagnaRack™ Magnetseparator |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | MagnaRack |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Magnetabscheider-Rack |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.