Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native
Artikelnummer. 11538906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Einheiten
3 x 500 Einheiten
5000 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
3 PCS
500 Einheiten
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11538906 3 x 500 Einheiten 3 PCS
10388482 100 Einheiten 1 Stück
10174512 500 Einheiten 500 Einheiten
10093102 5000 Einheiten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11538906 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 18038067
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält: 20μl Taq-DNA-Polymerase (5 E/μl); 1.25 ml 10X PCR-Puffer (ohne Magnesium); 1 ml Magnesiumchlorid (50 mm)
Taq DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das DNA aus einzelsträngigen Templates in Gegenwart von dNTPs und einem Primer synthetisiert
Taq DNA Polymerase, native, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This native enzyme is purified from Thermus aquaticus YT1 and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Das Enzym besteht aus einem einzelnen Polypeptid mit einem Molekülmasse von 94 kDa. Mit 5'-3'-DNA-Polymeraseaktivität und 5'-3'-Exonukleaseaktivität.
  • Amplifikation von bis zu 5 kb großen PCR-Produkten
  • Für PCR lizenziertes und zugelassenes Enzym
  • Anwendungen: Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen oder Plasmid-Templates, RT-PCR, ssDNA-Sequenzierung und Zyklus-Sequenzierung
  • Quelle: Natives Enzym, aufgereinigt aus Thermus aquaticus-YT1
  • Einheitendefinition: Eine Einheit Taq DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Forschung zu nicht-codierender RNA, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 300 µl Taq DNA-Polymerase (5 E/µl)
• 7,5 ml 10X PCR-Puffer (ohne Magnesium)
• 3 ml Magnesiumchlorid (50 mM)
In einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik bei –20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar.
Format Eigenständiges Enzym
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode qPCR, Standard-PCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Produkttyp DNA-Polymerase
Menge 3 x 500 Einheiten
Versandbedingung Wet or Dry Ice
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Nein
Anzahl Reaktionen 1500 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.