Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10656313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Platte
10 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10656313 1 Platte 1 Stück
10276592 5 Platten 1 Stück
10709384 10 Platten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10656313 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C409601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1098.00 €
    867.65 € / 96 Reaktionen
    Sparen 230.35 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ermöglicht eine schnelle Transformation im praktischen 96-Well Format
MultiShot StripWell TOP10 chemisch kompetente E. coli verfügt über eine Transformationseffizienz von > 1 x 108 KBE/μg mit Kontrollplasmid-DNA. MultiShot StripWell TOP10 chemisch kompetente Zellen sind in einer 96-Stripwell-Platte (50 μl-Aliquoten) verpackt, um die Transformation von Bakterien mit mittlerem und hohem Durchsatz zu vereinfachen.
  • Flexibel – entwickelt für die Klonierung mit mittlerem bis hohem Durchsatz
  • Kompatibel mit genomischer DNA – die mcrA-Mutation unterstützt die effiziente Transfektion methylierter DNA
  • Praktisch: Das lacZΔM-15 Allel ermöglicht ein schnelles Blau-Weiß-Screening von Transfektanten auf Platten, die X-Gal oder Bluo-Gal enthalten
  • Effizienz: Die endA1-Mutation reduziert die Aktivität der Endonuklease und verbessert so die Ausbeute an Plasmid-DNA
  • Zuverlässig: Die recA1-Mutation reduziert unerwünschte Rekombination
Für andere Transformationsoptionen mit hohem Durchsatz wählen Sie MultiShot formatierte kompetente Zellen oder wenden Sie sich für Informationen zu benutzerdefinierten Formatierungsoptionen an den Kundendienst.
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung Enthält:
• MultiShot™ StripWell TOP10 chemisch kompetente E. coli: Eine 96-Stripwell-Platte, 50 µl pro Well
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 15 ml
Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Streptomycin)
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Plasmid High-Copy-Plasmid
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format 8-Well-Streifen
Produktlinie MultiShot
Menge 1 Platte