Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ TOP10 Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 11510146
Click to view available options
Menge:
5 Platten
Packungsgröße:
5 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11510146
Marke: Invitrogen™ C40005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
MultiShot TOP10 chemisch kompetente E. coli: Fünf 96-Well-Platten, 15 μl pro Well, pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C. Medium: 5 Flaschen mit jeweils 15 ml
Ermöglicht eine schnelle Transformation im praktischen 96-Well Format
MultiShot TOP10 chemisch kompetente E. coli bieten eine Transformationseffizienz von >1 x 108 KbE/μg mit Kontrollplasmid-DNA und sind für Transformationen mit hohem Durchsatz geeignet. MultiShot TOP10 chemisch kompetente Zellen sind in fünf 96-Well-Mikrotiterplatten (15 μl-Aliquote) verpackt, um die Transformationen von Bakterien mit hohem Durchsatz zu vereinfachen.
  • Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz – Mikrotiterplattenformat für automatisiertes Klonen mit hohem Durchsatz
  • Kompatibel mit genomischer DNA — die mcrA-Mutation unterstützt die effiziente Transfektion methylierter DNA
  • Ermöglicht schnelles Screening — das LacZΔM15-Allel ermöglicht ein schnelles Blau-Weiß-Screening von Transfektanten auf Platten, die X-Gal oder Bluo-Gal enthalten
  • Effizienz — die endA1-Mutation reduziert die Aktivität der Endonuklease und verbessert so die folgende Ausbeute an Plasmid-DNA
  • Zuverlässig — die recA1-Mutation reduziert unerwünschte Rekombination
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung Enthält:
• MultiShot™ TOP10 chemisch kompetente E. coli: Fünf 96-Well-Platten, 15 µl pro Well
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl
• S.O.C.-Medium: 5 Flaschen, je 15 ml
Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Streptomycin)
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Plasmid High-Copy-Plasmid
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format 96-Well-Platte
Produktlinie MultiShot
Menge 5 Platten