Learn More
Invitrogen™ NT-GFP Fusion TOPO™ Expression Kit
Beschreibung
Beinhaltet
GFP Fusion TOPO-Expressionskits enthalten zwei Boxen. Die GFP Fusion TOPO TA-Klonierungsbox enthält einen linearisierten und mit Topoisomerase I aktivierten Klonierungsvektor, dNTPs, Template und Primer für Kontroll-PCR in Salzlösung, Vorwärts- und Rückwärtsprimer für Sequenzierung und PCR-Screening sowie ein Kontrollplasmid für die GFP-Expression. Die One Shot™ Box enthält Transformationsreagenzien einschließlich 50 μl-Aliquoten für den einmaligen Gebrauch von TOP10 Chemisch kompetentem E. coli, S.O.C.-Medium und superhelikales pUC-Kontrollplasmid.
- Zur Bereitstellung eines mit Topoisomerase I aktivierten pcDNA3.1/NT-GFP-TOPO Vektors
- Mit Taq amplifizierte DNA-Fragmente werden in einfachen fünfminütigen Reaktionen auf der Arbeitsfläche in diese Vektoren eingebunden
- Der Vektor ist für eine starke Expression kurzlebiger oder stabiler GFP-Fusionsproteine in einer Vielzahl von Säugetierzellen konzipiert
- Durch die Fluoreszenz ist die Expression in lebenden Zellen leicht zu erkennen
- Rekombinante Proteine, die aus diesem Vektor exprimiert werden, können mit GFP-Antiserum in Western Blots nachgewiesen werden
Zellanalyse, zellbasierte Reporter-Assays, zelluläre Bildgebung, konstitutive Expression, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Fluoreszenz-Protein-(z. B. GFP)-Assays, Fluoreszenzprotein-Assays (GFP), Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Liefertyp | Transfektion |
| Promoter | CMV |
| Produkttyp | TOPO Expressionskit |
| Reporter-Gen | GFP (Zyklus 3) |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
| Inhalt und Lagerung | GFP Fusion TOPO™ Expressionskits enthalten zwei Boxen. Die GFP Fusion TOPO™ TA-Klonierungsbox enthält einen linearisierten und mit Topoisomerase I aktivierten Klonierungsvektor, dNTPs, Template und Primer für Kontroll-PCR in Salzlösung, Vorwärts- und Rückwärtsprimer für Sequenzierung und PCR-Screening sowie ein Kontrollplasmid für die GFP-Expression. Bei -20°C lagern. Die One Shot ¤ Box enthält Transformationsreagenzien einschließlich 50 µl-Aliquoten für den einmaligen Gebrauch von One Shot™ TOP10 Chemisch kompetentem E. coli, S.O.C.-Medium und superhelikales pUC-Kontrollplasmid. Lagerung der One Shot™ Box bei -80 °C. Die Kits sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. |
| Proteinmarkierung | GFP (Zyklus 3) |
| Klonierungsmethode | Topo™-TA |
| Menge | 20 Reaktionen |
| Show More |