Learn More
Invitrogen™ One Shot™ BL21(DE3)pLysS chemisch kompetente E. coli
Artikelnummer. 10604973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
11 x 50 μl
20 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10604973 11 x 50 μl 1 Stück
10574393 20 x 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10604973 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C606010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00 €
    263.65 € / 11 Reaktionen
    Sparen 14.35 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ideal geeignet für die Verwendung mit T7-Promoter-Expressionssystemen (z. B. pRSET, pCR™T7 und pET)
BL21(DE3)pLysS-Zellen tragen sowohl das DE3-Lysogen als auch das Plasmid pLysS. pLysS exprimiert konstitutiv niedrige T7-Lysozym-Konzentrationen, wodurch die basale Expression rekombinanter Gene durch Hemmung der Basalkonzentrationen der T7-RNA-Polymerase reduziert wird.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Nein
Klonierung methylierter DNA Nein
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung • Chemically Competent cells (11 x 50 μL); store at –80°C
• pUC19 Control DNA (1 x 50 μL); store at –80°C
• S.O.C. Medium (6 mL); store at 4°C or room temperature
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Chloramphenicol)
Blau-Weiß-Screening Nein
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Yes (dcm)
Reduziert Rekombination Nein
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Promoter T7.
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 11 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (pLysS)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)