Learn More
Invitrogen™ One Shot™ BL21(DE3)pLysS chemisch kompetente E. coli
Artikelnummer. p-4925022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
11 x 50 μl
20 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10604973 11 x 50 μl 1 Stück
10574393 20 x 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10604973 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C606010
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ideal geeignet für die Verwendung mit T7-Promoter-Expressionssystemen (z. B. pRSET, pCR™T7 und pET)
BL21(DE3)pLysS-Zellen tragen sowohl das DE3-Lysogen als auch das Plasmid pLysS. pLysS exprimiert konstitutiv niedrige T7-Lysozym-Konzentrationen, wodurch die basale Expression rekombinanter Gene durch Hemmung der Basalkonzentrationen der T7-RNA-Polymerase reduziert wird.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Nein
Klonierung methylierter DNA Nein
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung • Chemically Competent cells (11 x 50 μL); store at –80°C
• pUC19 Control DNA (1 x 50 μL); store at –80°C
• S.O.C. Medium (6 mL); store at 4°C or room temperature
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Chloramphenicol)
Blau-Weiß-Screening Nein
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Yes (dcm)
Reduziert Rekombination Nein
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Promoter T7.
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 11 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (pLysS)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)