Learn More
Invitrogen™ One Shot™ INVαF' Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10524973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
21 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10524973 21 x 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10524973 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C202003
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
E. coli ermöglicht eine stabile Replikation einer hohen Anzahl an Plasmid-Kopien
  • Blaues-Weiß-Screening rekombinanter Klone(lacZΔM15)
  • Reduktion der homologen Rekombination transformierter Plasmide (recA)
  • Höhere Qualität der Plasmid-DNA-Präparate (endA1)
  • Produktion und Rescue von einzelsträngiger DNA aus Vektoren mit einem f1-Replikationsursprung (F') Hohe Effizienz (> 109 cfu/μg)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom Enthält F'-Episom
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung • One Shot INVαF' Chemically Competent E. coli (21 x 50 μL)
Store Competent Cells at –80°C.
• pUC19 plasmid (50 μL at 10 pg/μL)
Store pUC19 plasmid at –20°C.
• S.O.C. Medium (6 mL)
Store S.O.C. Medium at 4°C or room temperature.
Bakterielle Antibiotikaresistenz No
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Plasmid High-Copy-Plasmid
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 21 x 50 μl