Learn More
Invitrogen™ One Shot™ MAX Efficiency DH5α-T1R kompetente Zellen
Beschreibung
Beinhaltet
One Shot MAX Efficiency DH5α T1R-kompetente Zellen: 20 Fläschchen, je 50 μl (insgesamt 1 ml), pUC19-DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C. Medium: 1 Flasche, 6 ml
One Shot MAX Efficiency DH5α T1R-kompetente Zellen werden aus dem beliebten DH5α-Stamm abgeleitet. DH5α T1R tragen den tonA-Genotyp, der Resistenz gegen T1- und T5-Phagen verleiht. Bakteriophagen T1 breiten sich rasch aus und lysieren E. coli-Wirte, die üblicherweise für das Klonen und die Bibliothekskonstruktionen verwendet werden. Dies ist besonders wichtig für die Genom- und Sequenzierungszentren, wo eine T1-Phagen-Infektion katastrophal wäre.
- Reinere DNA-Präparate und bessere Ergebnisse bei Downstream-Prozessen aufgrund des Wegfalls unspezifischer Aufspaltung durch Endonuklease I (endA1)
- Reduziertes Auftreten unerwünschter Rekombination in geklonter DNA (recA1)
- Effiziente Umwandlung unmethylierter DNA aus PCR-Anwendungen (hsdR)
- Blau-Weiß-Farbscreenings rekombinanter Klone mit Alphafragment von β-Galactosidase (lacZΔM15)
- DH5α T1R-E. coli werden im praktischen One Shot Format mit Einzelreaktion geliefert
- Jedes Röhrchen enthält genügend Zellen für eine Transformation, weshalb es keine Effizienzschwankungen, keine Einfrier- und Auftauzyklen gibt und auch keine Kosten für nicht verwendete Zellen anfallen.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kompetente Zelle |
| Enthält F'-Episom | F'-Episom fehlt |
| Verbessert die Plasmidqualität | Ja |
| Klonierung methylierter DNA | Nein |
| Transformationsleistungsgrad | Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg) |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • One Shot MAX Efficiency DH5α T1R kompetente Zellen: 20 Fläschchen, je 50 µl (insgesamt 1 ml) • pUC19-DNA (10 pg/ul): 1 Fläschchen, 50 µl • S.O.C.-Medium: 1 Flasche, 6 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern. |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | No |
| Klonierung instabiler DNA | Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA |
| Blau-Weiß-Screening | Ja |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Mehr anzeigen |