Learn More
Invitrogen™ One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R chemisch kompetente E. coli
Artikelnummer. 10022512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
21 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10022512 21 x 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10022512 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C854003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 €
    467.65 € / 21 Reaktionen
    Sparen 29.35 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
One Shot OmniMAX 2 T1R E. coli: 21 Fläschchen, je 50 μl, pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C. Medium: 1 Flasche, 6 ml
Perfekt für den Einsatz in allen Klonierungsanwendungen, einschließlich der Gateway™ Technologie
Der One Shot OmniMAX 2 T1R E. coli-Stamm ist eine verbesserte, chemisch kompetente Zelllinie. OmniMAX 2 T1R-Zellen haben die höchste Transformationseffizienz aller chemisch kompetenten Zellen im One Shot Format mit > 5 x 109 Transformanden/μg pUC19. Sie bieten zudem effiziente Transformation bei stark methylierter DNA, da OmniMAX 2 T1R-Zellen keine E. coli K12-Einschränkungssysteme haben (mcrA Δ(mrr hsdRMS-mcrBC)). Darüber hinaus trägt der Stamm den tonA-Genotyp, der eine Resistenz gegen T1- und T5-Phagen-Infektionen verleiht, Ihre Proben schützt und die Möglichkeit von Ausfallzeiten aufgrund von Phagenkontamination minimiert.
  • Ideal für die Transformation bei Gateway™ und TOPO™ Reaktionen
  • T1- und T5-Phagen-Resistenz (tonA)
  • Aufbau repräsentativerer Genbibliotheken dank Beseitigung von mcrA, mcrBC, mrr und hsdRMS
  • Blaues-Weiß-Screening rekombinanter Klone(lacZΔM15)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom Enthält F'-Episom
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung Enthält:
• One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R E. coli: 21 Fläschchen, je 50 µl
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl
• S.O.C.-Medium: 1 Flasche, 6 ml
Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. Lagern Sie pUC19 DNA bei -20 °C. SOC-Medium bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Tetracycline)
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Plasmid Kann für Plasmide >20 kb verwendet werden
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Ja
Spezies E. coli
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 21 x 50 μl