Learn More
Invitrogen™ pBAD/gIII Kit
Artikelnummer. 10655213
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10655213 1 Kit 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10655213
Marke: Invitrogen™ V45001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Je 20 μg pBAD/gIII A-, B- und C-Vektor, 20 μg pBAD/gIII/Calmodulin, 1 ml 20%ige L-Arabinose, LMG194 und TOP10 E. coli-Stiche.
Exprimiert rekombinante Proteine unter der strengen Regulierung des araBAD-Promotors
  • Zur Vereinfachung der Aufreinigung codiert Vektor pBAD/GIII ein führendes Peptid, das rekombinantes Protein in den periplasmatischen Raum leitet
  • Ausgestattet mit araBAD-Promotor für streng regulierte Expression
  • Translationsinitiierungssignale für eine optimierte E. coli-Expression
  • Führendes Peptid aus Bakteriophagen fd Gen III-Protein (gIII) für sezernierte Expression
  • C-terminales Polyhistidin (6xHis)-Tag zur Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz
  • C-terminales c-myc-Epitop für Nachweis und Analyse mit einem Anti-myc-Antikörper
  • Ein Satz von drei Vektoren (A, B und C) wird bereitgestellt: Jeder hat den C-terminalen Tag in einem anderen Leserahmen im Verhältnis zum Standort für mehrere Klonierungen, um das In-Frame-Klonen des Gens zu vereinfachen
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Induktionsmittel Arabinose
Promoter araBAD
Produkttyp Bakterien-Expressionsvektor
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Inhalt und Lagerung Das pBAD/gIII-Kit enthält je 20 µg pBAD/gIII A, B und C, 20 µg pBAD/gIII/Calmodulin, 1 ml 20%ige L-Arabinose, LMG194 und TOP10 E. coli-Stiche. Lagerung bei 2 bis 8 °C. Alle anderen Komponenten bei -20 °C aufbewahren. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Proteinmarkierung c-Myc-Epitop-Tag
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 1 Kit
Vektor pBAD