Learn More
Invitrogen™ pBAD/His Kit
Artikelnummer. 10552443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10552443 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10552443 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V43001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Je 20 μg pBAD/His A, B und C-Vektor, 20 μg pBAD/His/lacZ, 1 ml von 20%iger L-Arabinose, LMG194 und TOP10 E. coli-Stiche.
Exprimiert das Protein von Interesse mit einer N-terminalen Markierung in einer streng regulierten Weise
  • araBAD-Promotor für streng regulierte Expression
  • Translationsinitiierungssignale optimiert für die E. coli-Expression
  • N-terminales Polyhistidin (6xHis)-Tag zur Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz und zur Erkennung mit Anti-HisG-Antikörpern
  • N-terminales Xpress-Epitop für Erkennung und Analyse mit Anti-Xpress-Antikörper
  • Enterokinase-Spaltstelle zum Entfernen des N-terminalen Etiketts nach der Aufreinigung
  • Drei Vektoren (A, B und C) stehen zur Verfügung: Jeder hat das N-terminale Etikett in einem anderen Leserahmen im Vergleich zu mehreren Klonierungsstandorten, um das In-Frame-Klonen von Genen zu vereinfachen
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Induktionsmittel Arabinose
Promoter araBAD
Produkttyp Bakterien-Expressionsvektor
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Inhalt und Lagerung Das pBAD/His-Kit enthält je 20 µg pBAD/His A-, B- und C-Vektor, 20 µg pBAD/His/lacZ, 1 ml von 20%iger L-Arabinose, LMG194 und TOP10 E. coli-Stiche. Vektoren und 20%ige L-Arabinose sollten bei -20°°C gelagert werden. Lagerung von LMG194 und TOP10 Stichen bei 2 bis 8 °C. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Spaltung EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle
Proteinmarkierung His-Tag (6x)
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 1 Kit
Vektor pBAD
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pBAD/His Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.