Learn More
Invitrogen™ pBAD/Myc-His Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Beinhaltet
20 μg pBAD/Myc-His A, B und C-Vektor, 20 μg pBAD/Myc-His/lacZ, 20%ige L-Arabinose, LMG194 und TOP10 E. coli-Stiche.
- araBAD-Promotor für streng regulierte Expression
- Translationsinitiierungssignale optimiert für die E. coli-Expression
- C-terminales Polyhistidin (6xHis)-Tag für die Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz und zum Nachweis mit Anti-His-(C-Term)-Antikörpern
- C-terminales c-myc-Epitop für Nachweis und Analyse mit Anti-myc-Antikörpern
- Drei Vektoren (A, B und C) stehen zur Verfügung: Jeder hat ein C-terminales Etikett in einem anderen Leserahmen relativ zu mehreren Klonierungsstellen, um das In-Frame-Klonen von Genen zu vereinfachen
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Induzierbar |
| Induktionsmittel | Arabinose |
| Promoter | araBAD |
| Produkttyp | Bakterien-Expressionsvektor |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Keine |
| Inhalt und Lagerung | Das pBAD/MycHis-Kit enthält je 20 µg pBAD/MycHis A-, B- und C-Vektor, 20 µg pBAD/MycHis/lacZ, 20%iger L-Arabinose, LMG194 und TOP10 E. coli-Stiche. Vektoren und 20%ige L-Arabinose sollten bei -20°°C gelagert werden. Lagerung von LMG194 und TOP10 Stichen bei 2 bis 8 °C. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AMPR) |
| Spaltung | EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle |
| Proteinmarkierung | c-Myc-Epitop-Tag |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.