Learn More
Invitrogen™ pBAD TOPO™ TA Expression Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Jedes pBAD-TOPO-TA-Expressionskit enthält zwei Boxen und die LMG194 E. coli-Säule. Die pBAD-TOPO-TA-Box enthält alle für die PCR erforderlichen Reagenzien (außer Taq-Polymerase), einschließlich 200 ng durch Topoisomerase I-aktiviertem pBAD-TOPO-Vektor, sterilem Wasser, dNTPs, 10X PCR-Puffer, Salzlösung, Kontroll-Template und -Primern, 20 % L-Arabinose, pBAD-Primern für Sequenzierung oder PCR-Screening und einem Expressionskontrollplasmid. Die andere Box enthält alle für die Transformation erforderlichen Reagenzien, einschließlich der Einweg-50 μl-Aliquoten von TOP10 chemisch kompetentem E. coli, SOC-Medium und einem superspiralisiert Kontrollplasmid.
- Linearisierter, durch Topoisomerase I aktivierter Vektor für 5-minütiges Klonen von mit Taq amplifizierten PCR-Produkten
- araBAD-Promotor für streng regulierte Expression in E. coli V5-Epitop-Tag für den Nachweis mit Anti-V5-Antikörpern
- C-Terminaler Polyhistidin-Tag (6xHis) zur Reinigung mittels Nickel-Chelatharz und zum Nachweis mit Anti-His(C-Term)-Antikörper
- Enterokinase-Trennstelle zur Entfernung von Leader-Peptid vom N-Terminus
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Induzierbar |
| Induktionsmittel | Arabinose |
| Promoter | araBAD |
| Produkttyp | TA Expressionskit |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Keine |
| Inhalt und Lagerung | Jedes pBAD TOPO™ TA-Expressionskit enthält zwei Boxen und den LMG194 E. coli-Stich. Die pBAD TOPO™ TA-Box enthält alle für die PCR erforderlichen Reagenzien (außer Taq-Polymerase), einschließlich 200 ng durch Topoisomerase I aktivierten pBAD TOPO™ Vektor, steriles Wasser, dNTPs 10x PCR-Puffer, Salzlösung, Kontroll-Template und -Primer, 20 % L-Arabinose, pBAD-Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und ein Expressionskontrollplasmid. Bei -20°C lagern. Die One Shot™ Box enthält alle für die Transformation erforderlichen Reagenzien, einschließlich 50 µl-Einweg-Aliquoten von TOP10 One Shot™ Chemisch kompetentem E. coli, S.O.C.-Medium und einem superhelikalen Kontrollplasmid. Lagerung von One Shot™ Zellen bei -80 °C. Lagerung des LMG194 E. coli-Stichs bei 2 bis 8 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AMPR) |
| Bakterien- oder Hefenstamm | LMG194, TOP10 |
| Spaltung | EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle |
| Expressionssystem | E. coli |
| Mehr anzeigen |