Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/myc-His A, B, & C Mammalian Expression Vectors
Artikelnummer. 10778994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μg
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10778994 20 μg 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10778994 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V80020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.56 €
    1085.68 € / 1 Sets
    Sparen 64.88 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Enthält einen starken Promotor und einen Selektionsmarker zur Erzeugung stabiler Zelllinien
  • Enthält ein Epitop-Tag für einfache Detektion mit monoklonalem Antikörper und schnelle Aufreinigung auf Nickel-Chelatharz
  • Jeder Vektor ist in drei Leserastern erhältlich, um die Klonierung in Rastern mit Fusions-Tag zu vereinfachen
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Liefertyp Transfektion
Promoter CMV
Produkttyp Säugetier-Expressionsvektor
Selektionsmittel (eukaryotisch) Geneticin™ (G-418)
Inhalt und Lagerung Vektoren (und die entsprechende Expressionskontrolle) werden superspiralisiert und lyophilisiert geliefert. Lagerung bei -20 °C. Alle Vektoren bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Proteinmarkierung His Tag (6x), c-Myc Epitop-Tag
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 20 μg
Vektor pcDNA
Produktlinie pcDNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konstitutive Expression