Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/V5-His TOPO™ TA Expression Kit
Artikelnummer. 10575383
Ansicht ändern
Click to view available options
Vektor:
TOPO-TA Vektoren, pcDNA
Menge:
20 Reaktionen
40 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vektor Menge unitSize
10575383 TOPO-TA Vektoren, pcDNA 20 Reaktionen 1 Stück
10584043 TOPO-TA Vektoren, pcDNA 40 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10575383 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K480001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine hocheffiziente, 5-minütige Klonierungsstrategie in einem Schritt zum direkten Einfügen von mittels Taq-Polymerase amplifizierten PCR-Produkten in einen Plasmidvektor
  • Keine Ligase, Post-PCR-Verfahren oder PCR-Primer, die bestimmte Sequenzen enthalten, erforderlich
  • Nach dem Klonen, der Analyse und der Transfektion wird das PCR-Produkt direkt in Säugetierzelllinien exprimiert
  • Der pcDNA3.1/V5-His TOPO-Vektor verfügt über einen starken CMV-Promotor für eine hochstufige, konstitutive Expression
  • C-terminaler V5-Epitop-Tag für den effizienten Nachweis rekombinanter Proteine mit einem Anti-V5-Antikörper
  • C-terminale Polyhistidin-Sequenz (6xHis) zur Reinigung mittels Nickel-Chelatharz und zum Nachweis mit Anti-His (C-Term)-Antikörper
  • Die Topoisomerase-Aktivierung des pcDNA3.1/V5-His-TOPO-Vektors ermöglicht das Ligieren von PCR-Produkten in 5 Minuten auf der Arbeitsfläche und ergibt dabei 90 % Rekombinanten
  • Vektor verfügt über einen starken CMV-Promotor für eine hochstufige, konstitutive Expression
  • C-terminaler V5-Epitop-Tag für den effizienten Nachweis rekombinanter Proteine mit einem Anti-V5-Antikörper
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Liefertyp Transfektion
Promoter CMV
Produkttyp TOPO TA Expressionskit
Selektionsmittel (eukaryotisch) Geneticin™ (G-418)
Inhalt und Lagerung Box 1 (bei -20 °C lagern)
• 20 µl pcDNA™3.1/V5-His-TOPO™ (10 ng/µl)
• 100 µl 10x PCR-Puffer
• 10 µl dNTP-Gemisch (50 mM)
• 50 µl Salzlösung
• 1 ml steriles Wasser
• 10 µl Kontroll-PCR-Template (50 ng/µl)
• 10 µl Kontroll-PCR-Primer (je 100 ng/µl)
• 20 µl T7-Sequenzierprimer (100 ng/µl)
• 20 µl BGH Rückwärts-Sequenzierprimer (100 ng/µl)
• 10 µl Expressionskontrollplasmid (500 ng/µl)
Box 2 (bei -80 °C lagern)
• 21 × 50 µl TOP10 E. coli-Zellen
• 50 µl pUC19-Kontroll-DNA (10 pg/µl)
• 6 ml S.O.C. Mittel
Proteinmarkierung His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag
Klonierungsmethode Topo™-TA
Menge 20 Reaktionen
Vektor TOPO-TA Vektoren, pcDNA
Produktlinie TOPO, pcDNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konstitutive Expression