Learn More
Invitrogen™ pcDNA™4/TO Mammalian Expression Vector
Description
- Verwendet einen Repressormechanismus, der die Transkription des leistungsstarken CMV-Promotors ohne Tetracyclin blockiert
- Da diese Elemente des T-REx Systems keine viralen Transaktivatoren nutzen, können Benutzer ohne sekundäre, nicht spezifische Aktivierung von Wirtsgenen eine starke Expression des kompletten CMV-Promotors erzielen
- Zwischen der TATA-Box des CMV-Promoters und der transkriptionellen Startstelle wurden zwei Tetracyclin-Operatorsequenzen (TETO2) eingefügt: Die Teto2-Sequenz selbst hat keine Auswirkung auf die Expression. Wenn Tetracyclin-Repressor-Protein (TR) vorhanden ist, bindet sie effektiv Teto2-Stellen und blockiert die Transkriptionsinitiation
- Tetracyclin, das dem Kulturmedium hinzugefügt wird, bindet sich an das TR-Protein und ändert die Konformation des TR-Proteins
- Diese Änderung führt dazu, dass das TR-Protein Teto2-Stellen freisetzt, wodurch die Transkription vom CMV-Promotor für eine hochstufige Expression von interessieranten Genen entdrosselt wird
- Die Expressionsebenen können basierend auf der Tetracyclinkonzentration moduliert werden und auf mit konstitutiven CMV-Expressionsvektoren erreichten Ebenen induziert werden
- Hygromycin-Resistenzgen Zeocinor für eine effektive Auswahl stabiler Säugetierzelllinien
- Große Mehrfach-Klonierungsstelle für einfacheres Klonieren
Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, regulierte Expression, zielgerichtete Integration
Specifications
Specifications
| Konstitutives oder induktives System | Induzierbar |
| Liefertyp | Transfektion |
| Induktionsmittel | Tetracyclin |
| Promoter | CMV/TO |
| Produkttyp | Säugetier-Expressionsvektor |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Zeocin™ |
| Proteinmarkierung | Nicht markiert |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Menge | 20 μg |
| Vektor | pcDNA |
| Show More |