Learn More
Invitrogen™ pcDNA™5/FRT Mammalian Expression Vector
Artikelnummer. 11530856
Click to view available options
Menge:
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11530856
Marke: Invitrogen™ V601020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Sowohl pcDNA5/FRT als auch pcDNA5/FRT/CAT-Vektoren.
5,1 kb-Expressionsvektor für die Verwendung mit dem Flp-In System
  • Dieser Vektor enthält einen CMV-Promotor für eine starke Expression in Säugetierzellen
  • Zehn einzigartige Restriktionsstellen für einfaches Klonen
  • FLP-Rekombinationsziel(FRT)-Stelle für die FLP-rekombinase-vermittelte Integration des Vektors in die FLP-In-Wirtszelllinie
  • Hygromycin-Resistenzgen für die Auswahl von stabilen Zelllinien
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, zielgerichtete Integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Liefertyp Transfektion
Promoter CMV
Produkttyp Säugetier-Expressionsvektor
Selektionsmittel (eukaryotisch) Hygromycin
Inhalt und Lagerung Enthält sowohl pcDNA5⁄FRT- als auch pcDNA5⁄FRT⁄CAT-Vektoren. Aufbewahrung bei -20 °C
Proteinmarkierung Nicht markiert
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 20 μg
Vektor pcDNA
Produktlinie Flp-In, pcDNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zielgerichtete Integration