Learn More
Invitrogen™ pDisplay™ Mammalian Expression Vector
Click to view available options
Menge:
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
Description
Includes
20 μg pDisplay Vektor werden superhelikal und gefriergetrocknet geliefert.
- Angezeigte Proteine können auf ihre Fähigkeit zur Interaktion mit bekannten oder vermeintlichen Liganden analysiert werden
- Proteine von Interesse werden gezielt an der Zelloberfläche verankert, indem das Gen von Interesse im Rahmen geklont mit einem einzigartigen N-terminalen Sekretsignal und einem C-terminalen Transmembran, die die Domäne des von Blutplättchen abgeleiteten Wachstumsfaktorrezeptors (PDGFR) verankert.
- Im Gegensatz zu Phagen-Display-Vektoren, die ausschließlich in prokaryotischen Zellen arbeiten, bietet der pDisplay-Vektor den Vorteil, dass das angezeigte Protein von Interesse in Säugerzellen verarbeitet wurde.
- Daher ähneln rekombinante Proteine eukaryotischen Ursprungs, die aus pDisplay exprimiert werden, eher ihre native Form: dies kann genauere Liganden-Bindungsinteraktionen begünstigen
- Zusätzlich zum N-terminalen Zelloberflächen-Zielsignal und der C-terminalen Transmembran-Verankerungsdomäne enthält der pDisplay-Vektor T7-Promotor/Priming-Site für die In-vitro-Transkription von sense-RNA und die Sequenzierung von Inserts.
- Neomycin-Resistenzmarker für eine stabile Auswahl in Säugetierzellen mit Geneticin™
- SV40-Ursprung für die Replikation und Einfachvektorgewinnung in Zelllinien, die das große T-Antigen (d. h. COS-1 und COS-7) exprimieren
- Ampicillin Resistenzgen für die Selektion in E. coli
Zwei-Hybrid-Säugetierproteine, Protein-Protein-Interaktionen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Specifications
Specifications
| Liefertyp | Transfektion |
| Promoter | CMV |
| Produkttyp | Säugetier-Expressionsvektor |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
| Inhalt und Lagerung | Der 20 µg-pDisplay-Vektor ist superhelikal und wird als 0,5 µg/ml-Lösung in TE-Puffer (pH 8,0) geliefert. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
| Proteinmarkierung | IgK-Leader-Sequenz, PDGFR-Transmembrandomäne, c-Myc-Epitop-Tag, HA-Tag |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Menge | 20 μg |
| Vektor | pDisplay |
| Produktlinie | pDISPLAY |