Learn More
Invitrogen™ Plasmid pCMV·SPORT-βgal
Artikelnummer. 11563127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11563127 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 11563127 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 10586014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00 €
    329.64 € / 25 Mikrogramm
    Sparen 72.36 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Wird als Positivkontrolle zur Überwachung der Expression in eukaryotischen Zellen verwendet
  • Plasmid enthält das Reportergen b-Galactosidase (b-gal) aus E. coli, das als Not I-Fragment in Plasmid pCMV·SPORT1 geklont wurde
  • Plasmid enthält auch den CMV-Promotor vor dem b-gal-Gen, gefolgt vom SV40 t-intron- und Polyadenylierungssignal
  • b-Lactamase-Gen ermöglicht die Auswahl der Ampicillin-Resistenz in E. coli
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Beta-Galactosidase-Assays, Bioproduktion, Assays für konstitutive Expression/Enzym- und Proteinaktivität, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Liefertyp Transfektion
Promoter CMV
Produkttyp Plasmid
Reporter-Gen Beta-Gal (lacZ)
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Inhalt und Lagerung Bei +4 °C lagern. Langfristige Lagerung bei -20 °C.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Proteinmarkierung Nicht markiert
Menge 25 μg
Vektor pCMV
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reporter-Assays, konstitutive Expression