Learn More
Invitrogen™ Platinum™ GenoType Tsp DNA Polymerase
Beschreibung
Beinhaltet
Die Platinum GenoType TspDNA-Polymerase wird mit 10x PCR-Puffer (200 mM Tris-HCl (pH8.4), 500 mM KCl) und einem Fläschchen mit 50 mM MgCl geliefert.2.
Platinum GenoType Tsp DNA Polymerase is designed and qualified specifically for amplification of dinucleotide repeat markers in PCR-based genotyping applications. The enzyme is pre-complexed with a thermolabile inhibitor containing monoclonal antibodies to Tsp DNA polymerase, providing an automatic hot-start method that improves PCR specificity and allows for room temperature reaction assembly.
Die PlatinumGenoType Tsp DNA-Polymerase wurde speziell für die Amplifikation von Dinukleotid-Wiederholungsmarkern in PCR-basierten Genotypisierungsanwendungen entwickelt und qualifiziert. Das Enzym wird mit einem thermolabilen Inhibitor vorkomplexiert, der monoklonale Antikörper gegen die Tsp-DNA-Polymerase enthält, wodurch eine automatische “Hot-Start”-Methode bereitgestellt wird, die die PCR-Spezifität verbessert und eine Reaktion bei Raumtemperatur ermöglicht.
Anwendung
Amplifikation von Dinukleotid-Wiederholungsloci bei Anwendungen, bei denen matrizenfreie Nukleotidzugaben verhindert werden sollen.
Definition einer Einheit
Eine Einheit der PlatinumGenoType Tsp-DNA Polymerase wurde funktionell als die Menge bestimmt, die einer Einheit der Taq-DNA-Polymerase bei der Amplifikation von Dinukleotid-Wiederholungen unter Verwendung von standardmäßigen Reaktionsbedingungen für die Taq-DNA-Polymerase entspricht. Eine Tsp-DNA-Polymeraseeinheit entspricht ungefähr 2,5 Aktivitätseinheiten. Eine Aktivitätseinheit nimmt 10 nmol Desoxyribonukleotid in 30 Minuten bei 74 °C unter optimierten Reaktionsbedingungen in säurefällbares Material auf.
Hot-Start-PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR, PCR-Genotypisierung
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 1x 50 μl (250 TL E) Platinum Genotyp Tsp DNA-Polymerase (5 TL E/μl) • 1x 1,25 ml 10X PCR-Puffer • 1x 1 ml 50 mM MgCl2 Lagerung bei -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| Polymerase | TSP-Genotypisierungspolymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Menge | 250 Einheiten |
| Versandbedingung | Nass- oder Trockeneis |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißstart-PCR |
| Wiedergabetreue (vs. Taq) | 1X |
| Hot-Start | Integrierter Heißstart |
| Anzahl Reaktionen | 400 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.