Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG w/ROX
Artikelnummer. 11538656
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
11538656 500 Reaktionen 500 Reaktionen
11528656 100 Reaktionen 100 Reaktionen
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11538656
Marke: Invitrogen™ 11743500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Platinum™ SuperMix-UDG mit ROX für quantitative PCR; Magnesiumchlorid (50mM)
qPCR SuperMixe mit ROX für ABI-Instrumente sind gebrauchsfertige Reaktionsgemischen für die hochspezifische Echtzeit-Amplifikation von cDNA, genomischer DNA und Plasmid-DNA.
QPCR Supermixe mit ROX sind in zwei Formaten erhältlich:
  • Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG mit ROX bietet ein empfindliches und kostengünstiges System für die Detektion per Real-Time PCR mit dem Farbstoff SYBR™ Green I
  • Platinum™ qPCR SuperMix-UDG mit ROX bietet überlegene Leistung mit entweder fluorogenen Primern (z. B. LUX™ Primer) oder sondenbasierten Detektionssystemen (z. B. TaqMan™)
Bestellinformation
Bei ordnungsgemäßer Lagerung ganatiert für 6 Monate stabil. Versandbedingungen: Trockeneis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 X
Inhalt und Lagerung • 12,5 ml Quantitative™ PCR SuperMix-UDG mit ROX
• 2× 1 ml Magnesiumchlorid (50 mmol)
Bei -20 °C im Dunkeln lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System
Produktlinie Platinum
Produkttyp SuperMix-UDG für quantitative PCR
Menge 500 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 500 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 12,5 mL