Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG w/ROX
Beschreibung
Beinhaltet
Platinum™ SuperMix-UDG mit ROX für quantitative PCR; Magnesiumchlorid (50mM)
QPCR Supermixe mit ROX sind in zwei Formaten erhältlich:
- Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG mit ROX bietet ein empfindliches und kostengünstiges System für die Detektion per Real-Time PCR mit dem Farbstoff SYBR™ Green I
- Platinum™ qPCR SuperMix-UDG mit ROX bietet überlegene Leistung mit entweder fluorogenen Primern (z. B. LUX™ Primer) oder sondenbasierten Detektionssystemen (z. B. TaqMan™)
Bestellinformation
Bei ordnungsgemäßer Lagerung ganatiert für 6 Monate stabil. Versandbedingungen: Trockeneis.
Especificaciones
Especificaciones
| Konzentration | 2 X |
| Inhalt und Lagerung | • 12,5 ml Quantitative™ PCR SuperMix-UDG mit ROX • 2× 1 ml Magnesiumchlorid (50 mmol) Bei -20 °C im Dunkeln lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Platinum Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System |
| Produktlinie | Platinum |
| Produkttyp | SuperMix-UDG für quantitative PCR |
| Mostrar más |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?