Learn More
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit with ROX, for ABI 7000, 7300, 7700, and 7900(HT) instruments
Beschreibung
Das CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kit sorgt für höchst empfindliche und spezifische Echtzeit-qPCR-Ergebnisse direkt aus Zellen und ohne RNA-Aufreinigungsschritt.
Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf Bei der herkömmlichen quantitativen Echtzeit-PCR (qRT-PCR) muss zuerst RNA aus Zellen in einem sehr zeitintensiven Verfahren isoliert werden, was zu Materialverlusten führen kann. Mit dem CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit lysieren Sie die Zellen und fügen das vollständige Lysat direkt zu einer einstufigen qRT-PCR-Reaktion bei minimaler Handhabung und minimalem Probenverlust hinzu.
Ideal für Ihre qRT-PCR-Anwendung Die CellsDirect-Technologie ist für Genexpressionsstudien mit begrenzten Proben validiert und eignet sich für RNAi-Knockdowns. CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kits sind besonders für Anwendungen mit hohem Durchsatz durch Vermeidung von teuren, zeitaufwändigen RNA-Aufreinigungsschritten ausgelegt. Das CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit kann zudem zur Detektion genomischer DNA-Targets verwendet werden.
CellsDirect One-Step qRT-PCR Kits können zusammen mit Hydrolyse-Sonden (z. B. TaqMan™) oder LUX™ verwendet werden.
- Effizienz: Bietet erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen für höheren Durchsatz.
- Anwenderfreundlichkeit: Das Enzymgemisch umfasst sowohl SuperScript™ III Reverse Transkriptase als auch Platinum™ Taq DNA Polymerase
- Empfindlichkeit: Kein separater RNA-Isolierungsschritt für größere Empfindlichkeit dank weniger Probenverlusten
- Großer Erkennungsbereich: Targetsrkennung bei Proben mit einzelner Zelle bis zu 10.000 Zellen
- Vielseitigkeit: Kompatibel mit einer Vielzahl von Zelllinien und Proben, die mittels Laser Capture Microdissection (LCM) erfasst wurden
- Zur Verwendung mit ABI 7000-, 7300-, 7700- und 7900(HT)-Geräten
Dieses Kit enthält 2 Reaktionsgemische mit ROX™ Referenzfarbstoff. Ein äquivalentes Kit mit einem separaten Röhrchen ROX Reference Dye ist ebenfalls erhältlich.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressions-Profiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | • 10 ml Resuspensionspuffer • 1 ml Lyseverstärker • 500 µl DNase I, Amplifikationsgrad (1 U/µl) • 160 µl 10X DNase I-Puffer • 400 µl 25 mM EDTA • 100 µl SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq-Mix • 2 × 1,25 ml 2X Reaktionsgemisch mit ROX™ • 1 ml 50 mM MgSO4 • 2 ml DEPC-behandeltes Wasser • 10 µl HeLa Gesamt-RNA (10 ng/µl) Das Kit wird auf Trockeneis geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System |
| Produktlinie | CellsDirect, Platinum, SuperScript |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RT-PCR |
| Anzahl Reaktionen | 100 Reaktionen |
| Probentyp | Zellen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.