Learn More
SuperScript™, Platinum™ SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit w/ROX
Beschreibung
Beinhaltet
SuperScript™ III/Platinum™ Taq Mix, 2X Reaktionsgemisch mit ROX und 1 ml Magnesiumsulfat (50 mM). Bei ordnungsgemäßer Lagerung ganatiert für 6 Monate stabil.
Einstufige qRT-PCR-Kits mit ROX kombinieren die leistungsfähigsten Reverse-Transkriptase- und DNA-Polymerase-Technologien für präzise und genaue Analysen der Genexpression in einem praktischen Ein-Schritt-Format mit hohem Durchsatz.Einstufige qRT-PCR-Kits mit ROX enthalten SuperScript™ III Reverse Transkriptase, die eine höhere Ausbeute an cDNA in voller Länge erzielt und dadurch eine breitere Gendarstellung ermöglicht. Platinum™ Taq DNA-Polymerase wird schneller und vollständiger aktiviert als andere Heißstart-Enzyme und sorgt dadurch für eine empfindlichere Amplifikation. ROX-Referenzfarbstoff, vorgemischt in optimaler Konzentration für ABI-Instrumente
- Superscript™ III Platinum™ SYBR™ Green einstufiges qRT-PCR-Kit bietet ein hocheffizientes, kostengünstiges qRT-PCR-System mit SYBR Green I-Detektion
- Superscript™ III Platinum™ einstufiges qRT-PCR-Kit bietet einen empfindlichen, spezifischen Nachweis für die Verwendung mit LUX™ fluorogenen Primern oder dual-markierten Sonden (z. B. TaqMan™)
Bestellinformation
Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 500 μl SuperScript™ III/Platinum™ Taq Mix • 12,5 ml 2X-Reaktionsgemisch mit ROX • 2× 1 ml Magnesiumsulfat (50 mmol) Lagerung der Komponenten im Dunkeln bei -20 °C. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
| Polymerase | Platinum Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System |
| Produktlinie | Platinum, SuperScript |
| Produkttyp | Einstufiges qRT-PCR-Kit |
| Menge | 500 reactions |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Mehr anzeigen |