Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG
Artikelnummer. 10623863
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
500 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10623863
Marke: Platinum™, SYBR™ 11733038
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 x 1.25 ml), 50 mM Magnesiumchlorid (1 ml), ROX Referenzfarbstoff (100 μl), 20x BSA (300 μl)
Ein empfindliches und praktisches System für die Detektion per Echtzeit-PCR mit dem Farbstoff SYBR™ Green I.
Das SuperMix-Format kombiniert Amplifikations- und Detektionsreagenzien in einem gebrauchsfertigen Gemisch, was die Nutzung erleichtert und zu reproduzierbaren Ergebnissen führt.
  • Platinum™ Taq DNA-Polymerase zur sensitiven Amplifikation schon ab 10 Kopien des Ziels
  • 100 % dUTP- und UDG-Enzym zur Verhinderung von Verschleppungskontamination; dies spart Zeit, da weniger Versuche misslingen
  • Separate Röhrchen mit ROX Referenzfarbstoff und BSA ermöglichen eine einfache Optimierung auf 96-Well-Platten und Glaskapillarinstrumenten
  • SYBR™ Green I Farbstoff für den einfachen Nachweis von Echtzeit-Produkten
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1,25 ml)
• 50 mmol Magnesiumchlorid (1 ml)
• ROX Referenzfarbstoff (100 µl)
• 20 x BSA (300 µl)
Es stehen ausreichend Reagenzien für 100 Reaktionen von je 50 µl zur Verfügung. Alle anderen Komponenten bei -20 °C lagern.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, GeneAmp 5700, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, Cepheid SmartCycler, BioRad iCycler iQ
Produktlinie Platinum, SYBR
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 100 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 100 Reaktionen von jeweils 50 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 2 × 1,25 ml