Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG
Artikelnummer. 10633863
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
500 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
10633863 500 Reaktionen 500 Reaktionen
10623863 100 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10633863 Lieferant Platinum™, SYBR™ Lieferanten-Nr. 11733046
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes
Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1.25 ml), 50 mM Magnesiumchlorid (1 ml), ROX Referenzfarbstoff (100 μl), 20x BSA (300 μl)
Ein empfindliches und praktisches System für die Detektion per Echtzeit-PCR mit dem Farbstoff SYBR™ Green I.
Das SuperMix-Format kombiniert Amplifikations- und Detektionsreagenzien in einem gebrauchsfertigen Gemisch, was die Nutzung erleichtert und zu reproduzierbaren Ergebnissen führt.
  • Platinum™ Taq DNA-Polymerase zur sensitiven Amplifikation schon ab 10 Kopien des Ziels
  • 100 % dUTP- und UDG-Enzym zur Verhinderung von Verschleppungskontamination; dies spart Zeit, da weniger Versuche misslingen
  • Separate Röhrchen mit ROX Referenzfarbstoff und BSA ermöglichen eine einfache Optimierung auf 96-Well-Platten und Glaskapillarinstrumenten
  • SYBR™ Green I Farbstoff für den einfachen Nachweis von Echtzeit-Produkten
Order Info
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung • Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG (12,5 ml)
• 50 mmol Magnesiumchlorid (2 × 1 ml)
• ROX Referenzfarbstoff (500 µl)
• 20X BSA (1,3 ml)
Es stehen ausreichend Reagenzien für 500 Reaktionen von je 50 µl zur Verfügung. Bei -20 °C gelagert.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, GeneAmp 5700, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, Cepheid SmartCycler, BioRad iCycler iQ
Produktlinie Platinum, SYBR
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 500 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 500 Reaktionen von jeweils 50 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 12,5 ml