Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG w/ROX
Artikelnummer. 11558656
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11558656
Marke: Platinum™, SYBR™ 11744500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
2X SuperMix mit SYBR Green I und ROX-Referenzfarbstoffen und 50 mM MgCl2
Gebrauchsfertige Reaktionsgemische für die hochspezifische Echtzeit-Amplifikation von cDNA, genomischer DNA und Plasmid-DNA.
Platinum™ Taq DNA-Polymerase aktiviert schneller und vollständiger als andere Hot-Start-Enzyme, um eine empfindlichere Amplifikation zu ermöglichen. Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) verhindert Kreuzkontaminationen in Verbindung mit dUTP (im Lieferumfang enthalten) für eine verbesserte Spezifität. ROX-Referenzfarbstoff ist für maximalen Komfort im Mix enthalten. Der ROX Referenzfarbstoff wurde in optimaler Konzentration für ABI-Instrumente vorgemischt.
Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG bietet ein empfindliches und kostengünstiges System für die Detektion per real-time-PCR mit dem Farbstoff SYBR™ Green I
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält 2X Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG mit ROX (12,5 ml) und 50 mM Magnesiumchlorid (2 × 1 ml).
Enthält ausreichend Reagenzien für 500 Reaktionen mit je 50 μl.Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System
Produktlinie Platinum, SYBR
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 500 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 500 Reaktionen von jeweils 50 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 12,5 mL