Learn More
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for iCycler™ Instrument
Beschreibung
Beinhaltet
Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, SYBR GreenER Fluoreszenzfarbstoff, Fluorescein, MgCl2, dNTPs (mit dUTP statt dTTP), UDG und Stabilisatoren
SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Kits enthalten einen dsDNA-bindenden Farbstoff, der ein helleres Signal und eine deutlich geringere PCR-Hemmung erzeugt und so eine verbesserte qPCR-Leistung über einen breiten dynamischen Bereich ermöglicht.
Einheitliche Spezifität und Detektion mit geringer Kopienanzahl: Das SYBR™ GreenER™ qPCR Reagenziensystem minimiert die Bildung von unspezifischen Produkten, einschließlich Primer-Dimeren und sorgt damit für mehr Genauigkeit bei einer Vielzahl von Zielen. Die Zuverlässigkeit des SYBR™ GreenER™ qPCR-Reagenziensystems sorgt ebenfalls für eine höhere Empfindlichkeit. Mit dem SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix können Sie konstant sogar weniger als 10 Kopien eines Ziels in genomischer DNA erkennen.
- Das SYBR™ GreenER™ System ist hat eine spezielle Formulierung für hervorragende Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit
- Ein neuartiger dsDNA-bindender Farbstoff mit einem helleren Signal für erhöhte Empfindlichkeit und weniger PCR-Hemmung als bei dem originalen SYBR™ Green I unter Verwendung der gleichen Instrumentenfilter und -einstellungen
- Ein optimiertes Puffersystem – verbessert die Empfindlichkeit und bietet eine ausgezeichnete Langzeitstabilität
- Uracil-DNA-Glykosylase – reduziert die Verschleppungskontamination bei der qPCR
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | 2X SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix für iCycler™ Gerät enthält: Hot-Start Taq DNA-Polymerase, SYBR™ GreenER™ fluoreszierender Farbstoff, Fluorescein, MgCl2, dNTPs (mit dUTP statt dTTP), UDG und Stabilisatoren. Bei 4 °C nach Erhalt lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar. |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 |
| Produktlinie | Platinum, SYBR GREENER |
| Produkttyp | Mastermischung für Real-Time PCR SYBR |
| Mehr anzeigen |