Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qPCR Kit w/ROX
Artikelnummer. 11588656
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
11588656 100 Reaktionen 100 Reaktionen
11598656 500 Reaktionen 500 Reaktionen
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11588656
Marke: SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11746100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kombinieren Sie leistungsstarke Technologien für reverse Transkriptase und DNA-Polymerase, um eine präzise und genaue Genexpressionsanalyse zu ermöglichen.
Einstufige qRT-PCR-Kits mit ROX kombinieren die leistungsfähigsten Reverse-Transkriptase- und DNA-Polymerase-Technologien für präzise und genaue Analysen der Genexpression in einem praktischen Ein-Schritt-Format mit hohem Durchsatz. SuperScript™ III Reverse Transkriptase erzeugt höhere Erträge von cDNA in voller Länge für eine breitere Gendarstellung. Platinum™ Taq DNA-Polymerase aktiviert schneller und vollständiger als andere Hot-Start-Enzyme, um eine empfindlichere Amplifikation zu ermöglichen. ROX Referenzfarbstoff, vorgemischt in optimaler Konzentration für ABI-Instrumente.
  • Bietet ein hocheffizientes, kostengünstiges qRT-PCR-System mit Nachweis per SYBR Green I
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren SYBR
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System
Produktlinie Platinum, SYBR, SuperScript
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 100 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 100 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp RNA