Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qPCR Kit w/ROX
Artikelnummer. 11598656
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11598656 500 Reaktionen 500 Reaktionen
11588656 100 Reaktionen 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11598656 Lieferant SuperScript™, Platinum™, SYBR™ Lieferanten-Nr. 11746500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kombinieren Sie leistungsstarke Technologien für reverse Transkriptase und DNA-Polymerase, um eine präzise und genaue Genexpressionsanalyse zu ermöglichen.
Einstufige qRT-PCR-Kits mit ROX kombinieren die leistungsfähigsten Reverse-Transkriptase- und DNA-Polymerase-Technologien für präzise und genaue Analysen der Genexpression in einem praktischen Ein-Schritt-Format mit hohem Durchsatz. SuperScript™ III Reverse Transkriptase erzeugt höhere Erträge von cDNA in voller Länge für eine breitere Gendarstellung. Platinum™ Taq DNA-Polymerase aktiviert schneller und vollständiger als andere Hot-Start-Enzyme, um eine empfindlichere Amplifikation zu ermöglichen. ROX Referenzfarbstoff, vorgemischt in optimaler Konzentration für ABI-Instrumente.
  • Bietet ein hocheffizientes, kostengünstiges qRT-PCR-System mit Nachweis per SYBR Green I
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren SYBR
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System
Produktlinie Platinum, SYBR, SuperScript
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 500 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 500 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Probentyp RNA