Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit
Artikelnummer. p-4922112
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10114582 500 Reaktionen 500 Reaktionen
10534633 100 Reaktionen 100 Reaktionen
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10114582
Marke: SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11736059
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
100μl Superscript III/PlatinumTaq Gemisch; 2 x 1.25 ml 2X Reaktionsgemisch; 1 ml Magnesiumsulfat (50mm); 100 μl ROX-Referenzfarbstoff (25 μm); 300 μl 20X Kälbersserumalbumin (1 mg/ml)
Kombiniert die derzeit leistungsstärksten Technologien für reverse Transkriptase und DNA-Polymerase, um eine präzise und genaue Genexpressionsanalyse in einem praktischen einstufigen Verfahren zu ermöglichen.
Das SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit bietet einen empfindlichen spezifischen Nachweis mit fluorogenen Primern und Sonden, während das SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit die Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit des SYBR™ Green I-Nachweises liefert.
  • Das Kit kombiniert die derzeit leistungsstärksten Technologien für Reverse Transkriptase und DNA-Polymerase, um eine präzise und genaue Genexpressionsanalyse in einem praktischen einstufigen Verfahren zu ermöglichen
  • Das SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR-Kit bietet die Einfachheit und den Komfort eines Nachweises mit SYBR™ Green I
  • SuperScript™ III RT für cDNA-Synthese bei höheren Temperaturen für mehr Erfolg bei schwierigen RNA-Sekundärstrukturen
  • Platinum™ Taq DNA-Polymerase mit Hot-Start-Technologie für mehr Spezifität
  • Fluorogene Primer oder dual markierte fluorgene Sonden von LUX™ für herausragende Nachweisleistung
  • Farbstoff Grün I von SYBR™ für einen einfache und praktische Nachweise
  • Geprüfte Leistung auf mehreren Echtzeit-Instrumentenplattformen, einschließlich rotorbasierten Systemen
  • Alle Komponenten bei -20 °C lagern (-80 °C bei Langzeitlagerung).
  • ROX-Referenzfarbstoff muss im Dunkeln gelagert werden
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 500 μl SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq-Mix
• 12,5 ml 2X SYBR™ Green Reaktionsgemisch
• 2× 1 ml Magnesiumsulfat (50 mM)
• 500 μl ROX Referenzfarbstoff (25 μM)
• 1,3 ml 20X-Rinderserumalbumin (1 mg/ml)
Alle Komponenten bei -20 °C lagern (-80 °C bei Langzeitlagerung). ROX-Referenzfarbstoff muss im Dunkeln gelagert werden.
Nachweisverfahren SYBR
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Produktlinie Platinum, SYBR, SuperScript
Produkttyp Einstufiges qRT-PCR-Kit
Menge 500 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 500 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Probentyp RNA