Learn More
Invitrogen™ PureLink™ genomischer Elutionspuffer
Artikelnummer. 10419993
Change view
Click to view available options
Menge:
160 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10419993 160 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10419993
Marke: Invitrogen™ K182305
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
PureLink Genomic Zentrifugationssäulen, Entnahmeröhrchen, Verdauungspuffer, Lyse-/Bindepuffer, Waschpuffer, Elutionspuffer, Proteinase K, RNase A und das Handbuch. Das PureLink 96 Kit für genomische DNA enthält PureLink Genomic Bindungsplatten, Waschplatten, Deepwell-Mikrotiterplatten, Folienband, Verdauungspuffer, Lyse-/Bindungspuffer, Waschpuffer, Elutionspuffer, Proteinase K, RNase A und das Handbuch.
Ermöglicht die derzeit stärkste DNA-Bindung aller Säulenmethoden
Das PureLink Mini-Kit für genomische DNA und das PureLink 96 Kit für genomische DNA ermöglichen hochergiebige, hochreine DNA-Extraktionen aus einer Vielzahl von Probentypen, einschließlich Blut, Gewebe, Zellen, Bakterien, Tupfern und Blutflecken, in den bekannten Formaten Kieselgel-Zentrifugationssäule oder 96-Well-Platte mit halbhohem Rand. Für einen höheren Durchsatz verwenden Sie das PureLink 96 Genomic DNA Kit. In dieser 96 Well-Version wird die Probenverarbeitung entweder mit Vakuumkammer oder Zentrifugation mit nur 2,250 g durchgeführt, was eine größere Flexibilität bei der Zentrifugenauswahl ermöglicht.
  • Erzielen Sie eine höhere gDNA-Ausbeute und -Reinheit – optimierte Zentrifugationssäulenmembranen und Pufferrezepturen
  • Sparen Sie Zeit und Geld – bei einer großen Bandbreite an Probengrößen (z. B. 100 μl bis 1 ml Blut); die 96-Well-Version erfordert keine spezielle Ausrüstung
  • Mehr Flexibilität – ein Kit kann mit einer Vielzahl von Probentypen und Probenmengen verwendet werden
So funktioniert es
  • Das PureLink Genomic DNA Mini Kit-Protokoll verbessert einfache, vertraute Zentrifugationssäulen-Methoden, die derzeit verwendet werden.
  • Die neu konfigurierten Säulen binden und lösen DNA noch effizienter
  • Die Proben werden in einem optimierten Puffer lysiert, der die Proteinase-K-Aktivität verbessert und Proteinkontaminationen eliminiert
  • Leistungsstarke Waschpuffer entfernen alle Spuren von Protein und Salz
  • DNA wird in einem Puffer mit niedrigem Salzgehalt eluiert, um einen stabilen pH-Wert der DNA bei der Lagerung zu gewährleisten
  • Das Design der Platte mit halbhohem Rand ist mit den meisten Vakuumkammern an Roboterarbeitsplätzen kompatibel.
Höhere Ausbeute und Reinheit
  • PureLink Genomic DNA Kits erzielen höhere Ausbeuten an hochgradig reiner gDNA (bestimmt durch A260/A280-Messungen) bei allen Probenarten – von Bakterien über Gewebe bis hin zu Blut und Zellen.
  • Das PureLink96 Genomic DNA-Kit übertrifft Konkurrenzprodukte in Bezug auf DNA-Ausbeute und -Reinheit bei verschiedenen Probentypen, einschließlich Blut
  • Die A260/A280 und A260/A230-Verhältnisse von PureLink gDNA sind höher als bei anderen Kits erhalten, was darauf hinweist, dass mit verbesserter PureLinkLysis und Waschpuffern keine Kontamination von Protein oder Guanidin erfolgt
Automatisierte Genom-DNA-Aufreinigung, automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, DNA- und RNA-Aufreinigung und Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe und Zellen, gDNA aus Bakterien, gDNA aus Blut (mittlerer Maßstab, 100 μl bis 1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Elutionspuffer
Menge 160 ml