Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Wash Buffer I
Artikelnummer. 10791764
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10791764 100 ml 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10791764
Marke: Invitrogen™ K182303
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
PureLink Genomic Zentrifugationssäulen, Entnahmeröhrchen, Verdauungspuffer, Lyse-/Bindepuffer, Waschpuffer, Elutionspuffer, Proteinase K, RNase A und das Handbuch. Das PureLink 96 Kit für genomische DNA enthält PureLink Genomic Bindungsplatten, Waschplatten, Deepwell-Mikrotiterplatten, Folienband, Verdauungspuffer, Lyse-/Bindungspuffer, Waschpuffer, Elutionspuffer, Proteinase K, RNase A und das Handbuch.
Ermöglicht die derzeit stärkste DNA-Bindung aller Säulenmethoden
Das PureLink Minikit für genomische DNA und das PureLink 96-Kit für genomische DNA ermöglichen hochergiebige, hochreine DNA-Extraktionen aus einer Vielzahl von Probentypen, einschließlich Blut, Gewebe, Zellen, Bakterien, Tupfern und Blutflecken, in den bekannten Formaten Silika-Spin-Säule oder Mikrotiterplatte mit 96 Wells mit halbhohem Rand.
  • Erzielen Sie eine höhere gDNA-Ausbeute und -Reinheit – optimierte Zentrifugationssäulenmembranen und Pufferrezepturen
  • Sparen Sie Zeit und Geld – verwendbar mit einer großen Auswahl an Probengrößen (z. B. 100 µl bis 1 ml Blut); die 96-Well-Ausführung erfordert keine spezielle Ausrüstung
  • Mehr Flexibilität: Ein Kit kann für verschiedenen Probentypen verwendet werden
So funktioniert es
  • Das PureLink Genomic DNA Mini Kit-Protokoll verbessert einfache, vertraute Zentrifugationssäulen-Methoden, die derzeit verwendet werden
  • Die neu konfigurierten Säulen binden und lösen DNA noch effizienter
  • Die Proben werden in einem optimierten Puffer lysiert, der die Proteinase-K-Aktivität verbessert und Proteinkontaminationen eliminiert
  • Leistungsstarke Waschpuffer entfernen alle Spuren von Protein und Salz
  • DNA wird in einem Puffer mit niedrigem Salzgehalt eluiert, um einen stabilen pH-Wert der DNA bei der Lagerung zu gewährleisten
Für einen höheren Durchsatz verwenden Sie das PureLink 96-Kit für genomische DNA
  • In dieser 96 Well-Version wird die Probenverarbeitung entweder mit Vakuumkammer oder Zentrifugation mit nur 2.250 g durchgeführt, was eine größere Flexibilität bei der Auswahl der Zentrifugen ermöglicht
  • Das Design der Platte mit halbhohem Rand ist mit den meisten Vakuumkammern an Roboterarbeitsplätzen kompatibel
Höhere Ausbeute und Reinheit
  • Mit den PureLink Kits für genomische DNA erhalten Sie höhere Erträge an hochreiner gDNA (bestimmt durch A260/A280-Messungen) mit allen Probentypen – von Bakterien über Gewebe bis hin zu Blut und Zellen
  • Das PureLink 96-Kit für genomische DNA übertrifft Konkurrenzprodukte in Bezug auf DNA-Ausbeute und -Reinheit bei verschiedenen Probentypen, einschließlich Blut
  • Die A260/A280- und A260/A230-Verhältnisse von PureLink gDNA sind höher als bei anderen Kits, was darauf hinweist, dass mit verbesserter PureLink-Lyse und Waschpuffern keine Kontaminationsverschleppung von Protein oder Guanidin erfolgt
Automatisierte Aufreinigung genomischer DNA, automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe und tierischen Zellen, gDNA aus Bakterien, gDNA aus Blut (mittlerer Maßstab, 100 µl bis 1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Waschpuffer
Säulentyp Spin-Säule
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Format Kit
Probentyp Bakterien, Blut, Blutflecken, Zellen, Tupfer, Gewebe
Produktlinie PureLink
Produkttyp Genomischer Waschpuffer I
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur