Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Growth Blocks
Beschreibung
Beinhaltet
Packung mit 50 Blöcken
- PureLink Wachstumsblöcke bieten einen einzigartigen Ansatz für die Hochdurchsatz-Isolierung von Plasmid-DNA im PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystem
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Plasmid-DNA-Aufreinigung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Miniprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Packung mit 50 Blöcken Die PureLink™ 96 Komponenten werden bei Raumtemperatur geliefert. Bei Erhalt die Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. |
| Format | 96 Deep-Well-Platte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, DNA-Extraktion |
| Produktlinie | PureLink |
| Produkttyp | Wachstumsblock |
| Menge | 50 Blöcke |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |