Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid-MiniPrep-Kit
Beschreibung
Das PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit ermöglicht die Isolierung hoher Ausbeuten an hochreiner Plasmid-DNA aus E. coli in weniger als 2 Stunden ohne den Einsatz von organischen Lösungsmitteln oder Cäsiumchlorid und zeichnet sich durch niedrige Endotoxinwerte aus.
Plasmid-DNA von hoher Reinheit
- Das PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit ist für die effiziente Isolierung von Plasmid-DNA aus E. coli in 1,5–2 Stunden vorgesehen.
- Das Kit enthält ein Anionenaustauschergranulat, bestehend aus kleinen Teilchen mit einheitlicher Porengröße, um Plasmid-DNA auf einen Wert aufzureinigen, der dem nach zwei Durchgängen durch CsCl-Gradienten entspricht
- Die Notwendigkeit weiterer Schritte zum Entfernen von Verunreinigungen wie Phenol, Chloroform und CsCl entfällt, wodurch die Exposition gegenüber Gefahrstoffen und deren Entsorgung minimiert wird
- Effizient – höhere Erträge mit niedrigen Endotoxinwerten
- Das PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit ermöglicht die Aufreinigung von bis zu 30 μg hochwertiger Plasmid-DNA aus 1–3 ml über Nacht angesetzter E. coli-Kulturen in etwa 1 Stunde mit einem Endotoxinwert von 0,1–1 EU/μg bei der Klonierung von Plasmiden mit hoher Kopienzahl.
- In der Regel gilt für DNA, die mit dem PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit isoliert wurde, ein A260/A280-Wert von > 1,80, wenn Proben in Tris-HCl verdünnt werden (pH 7,5). Die DNA ist damit ausreichend frei von Proteinen, die nachfolgende Anwendungen beeinflussen könnten.
- Aufgereinigte DNA ist für nachgelagerte Prozesse geeignet, einschließlich derjenigen, bei denen höchste Reinheit der DNA erforderlich ist, z. B. Transfektionen von Säugetierzellen, automatisierte und manuelle DNA-Sequenzierung, PCR-Amplifikation, In-vitro-Transkription, bakterielle Zelltransformation, Klonierung und Markierung
DNA-& RNA-Aufreinigung & -analyse, DNA-Extraktion, Miniprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 50 ml Resuspensionspuffer (R3) • 550 µl RNase A • 50 ml Lysepuffer (L7) • 40 ml Fällungspuffer (N3) • 250 ml Äquilibrierpuffer (EQ1) • 500 ml Waschpuffer (W8) • 90 ml Elutionspuffer (E4) • 15 ml TE-Puffer • 100 HiPure Säulen Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Kieselgel-Zentrifugationssäule |
| Umfang | Mini |
| Probentyp | Bakterienkultur |
| Endprodukttyp | BAC-DNA, Plasmid-DNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Anzahl Reaktionen | 100 Aufreinigungen |
| Prep-Maßstab | < 100 µg (kleine) Plasmid-DNA |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulphate, acetic acid
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.