Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid-MiniPrep-Kit
Artikelnummer. 10013552
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Aufreinigungen
25 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10013552
Marke: Invitrogen™ K210002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hochwertige gereinigte Plasmid-DNA in weniger als zwei Stunden
Das PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit ermöglicht die Isolierung hoher Ausbeuten an hochreiner Plasmid-DNA aus E. coli in weniger als 2 Stunden ohne den Einsatz von organischen Lösungsmitteln oder Cäsiumchlorid und zeichnet sich durch niedrige Endotoxinwerte aus.
Plasmid-DNA von hoher Reinheit
  • Das PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit ist für die effiziente Isolierung von Plasmid-DNA aus E. coli in 1,5–2 Stunden vorgesehen.
  • Das Kit enthält ein Anionenaustauschergranulat, bestehend aus kleinen Teilchen mit einheitlicher Porengröße, um Plasmid-DNA auf einen Wert aufzureinigen, der dem nach zwei Durchgängen durch CsCl-Gradienten entspricht
  • Die Notwendigkeit weiterer Schritte zum Entfernen von Verunreinigungen wie Phenol, Chloroform und CsCl entfällt, wodurch die Exposition gegenüber Gefahrstoffen und deren Entsorgung minimiert wird
  • Effizient – höhere Erträge mit niedrigen Endotoxinwerten
Hohe Ausbeute und effiziente Beseitigung von Endotoxinen
  • Das PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit ermöglicht die Aufreinigung von bis zu 30 μg hochwertiger Plasmid-DNA aus 1–3 ml über Nacht angesetzter E. coli-Kulturen in etwa 1 Stunde mit einem Endotoxinwert von 0,1–1 EU/μg bei der Klonierung von Plasmiden mit hoher Kopienzahl.
  • In der Regel gilt für DNA, die mit dem PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit isoliert wurde, ein A260/A280-Wert von > 1,80, wenn Proben in Tris-HCl verdünnt werden (pH 7,5). Die DNA ist damit ausreichend frei von Proteinen, die nachfolgende Anwendungen beeinflussen könnten.
Isolierte DNA kann in mehreren Folgeanwendungen eingesetzt werden:
  • Aufgereinigte DNA ist für nachgelagerte Prozesse geeignet, einschließlich derjenigen, bei denen höchste Reinheit der DNA erforderlich ist, z. B. Transfektionen von Säugetierzellen, automatisierte und manuelle DNA-Sequenzierung, PCR-Amplifikation, In-vitro-Transkription, bakterielle Zelltransformation, Klonierung und Markierung
DNA-& RNA-Aufreinigung & -analyse, DNA-Extraktion, Miniprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 10 ml Resuspensionspuffer (R3)
• 100 µl RNase A
• 10 ml Lysepuffer (L7)
• 10 ml Fällungspuffer (N3)
• 50 ml Äquilibrierpuffer (EQ1)
• 125 ml Waschpuffer (W8)
• 25 ml Elutionspuffer (E4)
• 15 ml TE-Puffer
• 25 HiPure Säulen
Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern.
Format Kit
Isolation Technology Anionenaustauschharz
Umfang Mini
Probentyp Bakterienkultur
Endprodukttyp BAC-DNA, Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anzahl Reaktionen 25 Aufreinigungen
Prep-Maßstab < 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Produktlinie PureLink
Produkttyp Plasmid-MiniPrep-Kit
Menge 25 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel BAC-DNA, Plasmid-DNA
Prüfzeit 2 h
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulfate, sodium hydroxide
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.