Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 Genomic DNA Purification Kit
Artikelnummer. 10696835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
384 Ansätze
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10696835 1 Kit 384 Ansätze
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10696835 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K182104A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1812.00 €
    1757.65 € / 384 Stück
    Sparen 54.35 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
80 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Lyse/-Bindungspuffer, 70 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Verdaupuffer, 2 x 100 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Waschpuffer 1, 2 x 75 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Waschpuffer 2, 160 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Elutionspuffer, 8 ml RNase A (20 mg/ml), 8 ml PureLink™ Pro 96 Proteinase K (20 mg/ml), 4 PureLink™ Genomic DNA-Filterplatte, 2 x 6 96 Deep-Well-Blöcke, 20/Packung PureLink™ Folienband
Ermöglicht die Extraktion hochreiner genomischer DNA (gDNA) mit hoher Ausbeute aus einer Vielzahl von Probentypen in einer Plattform für hohen Durchsatz
  • Flexibler Einsatz: Ein Kit kann mit einer Vielzahl von Probentypen und Probenmengen verwendet werden
  • Ultrareine gDNA: Hervorragende A260/A280- und A260/A230-Absorptionsverhältnisse unabhängig von der Probenquelle
  • Verbessertes Design: Optimierte 96-Well-Mikrotiterplatten mit halbhohen Rand, die mit Zentrifugation und den meisten Tisch- und robotergesteuerten Vakuumkammern kompatibel sind
Verschiedene Probenquellen in einem Kit
Das PureLink™ Pro 96 Aufreinigungskit für genomische DNA kann nach dem im Handbuch beschriebenen jeweiligen individuell optimierten Protokoll für viele unterschiedliche Proben verwendet werden. Zu den Probenquellen und -mengen, die mit dem PureLink™ Pro Genomic DNA-Aufreinigungskit verwendet werden können, gehören Säugetierzellen und -gewebe, FFPE-Gewebe, mit Oragene™ konservierter Speichel, Maus- und Rattenschwanz, nicht nukleiertes Vollblut (Mensch, Maus), nukleiertes Vollblut (Vogel), Blut-Spot auf Papier, Bakterienzellen und Hefezellen.
Verbessertes Plattendesign
Das PureLink™ Pro 96 Genomic DNA-Aufreinigungskit enthält optimierte Halbrand-96-Well-Platten für ein verbessertes Leistungsverhalten und hochwertigere Ergebnisse. Darüber hinaus verhindern die Plattendüsen mit Ringkragen Kreuzkontaminationen von Proben und verbessern die Trocknung der Silikamembran, um Äthanolverschleppung zu verhindern. Die Probenverarbeitung kann manuell mithilfe einer kleinen Tischvakuumkammer, durch Zentrifugation (bei ∽2 x g) oder mithilfe einer automatisierten Liquid-Handling-Plattform durchgeführt werden. Das Design der Platte mit halbhohem Rand ist mit den meisten Vakuumstationen an Roboterarbeitsplätzen kompatibel.
Höhere Ausbeute und Reinheit
Das PureLink™ Pro 96 Genomic DNA-Aufreinigungskit übertrifft Wettbewerberprodukte bei einer Vielzahl von Probentypen, darunter auch Blutproben, sowohl in der DNA-Ausbeute als auch in der Reinheit. Zudem erhalten Sie höhere Erträge von hochreiner gDNA (ermittelt durch A260/A280-Messungen) ungeachtet des Probentyps: von Bakterien über Gewebe und Blut bis hin zu Zellen. Die verbesserten PureLink™ Lyse- und Waschpuffer unterstützen die kontinuierliche Herstellung gereinigter gDNA-Proben mit Absorptionswerten von ≅1,9 für A260/A280 und A260/A230 ohne Übertragungskontamination durch Protein oder Guanidin.
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet (Handbuch), für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Inhalt:
• 80 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Lyse-/Bindungspuffer
• 70 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Verdaupuffer
• 2 × 100 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Waschpuffer 1
• 2 × 75 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Waschpuffer 2
• 160 ml PureLink™ Pro 96 Genomic Elutionspuffer
• 8 ml RNase A (20 mg/ml)
• 8 ml PureLink™ Pro 96 Proteinase K (20 mg/ml)
• 4 PureLink™ Genomic DNA-Filterplatte
• 2 × 6 96-Deep Well-Blöcke
• 20/Packung PureLink™ Folienband
Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Für die Langzeitlagerung können Proteinase K und RNase A bei 4 °C gelagert werden.
Isolation Technology Kieselgelplatte
Umfang Mini
Probentyp Bakterien, Zellen, Zellkulturen, Fixierte Zellen, Insektenzellen, Speichel, Speichel, Gewebe, Schwanzbiopsie (Ratte), Hefe
Elutionsvolumen 50 µl (Zentrifuge), 100 µl (Vakuum), 150 µl
Endprodukttyp gDNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Biomek™ FX, Robotic Liquid-Handling-Systeme, Vakuumkammer, Eppendorf epMotion, Zentrifuge, TECAN Freedom Evo, Tecan Genesis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung, Sequenzierung der nächsten Generation, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Prüfzeit 35 min
Ertrag 0.5 mg (Binding capacity)
Ausgangsmaterialmenge Bacteria: ≤109 cells
Buccal Swab: 1
Cells: ≤106
Dried Blood Spots: ≤5 punches
FFPE: ≤8 sections of 5-15 μM thickness
Mouse Tail: 1 cm
Rat Tail: 0.5 cm
Saliva (Oragene™ preserved): ≤200 μL
Tissue: ≤25 mg
Whole Blood: ≤200 μL
Yeast: ≤107 cells