Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro Quick96 Plasmid Purification Kit
Artikelnummer. p-4931537
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
2304 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10063814
Marke: Invitrogen™ K211004A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
PureLink™ Pro Quick 96 Resuspendierungspuffer, Lysepuffer, Neutralisierungspuffer, RNase A, Waschpuffer, Elutionspuffer, Blöcke mit quadratischen Wells, Quick96 Filtrationsplatten, Quick96 Bindungsplatten, Waschplatten, Elutionsplatten und ein Handbuch.
Vereint die hochentwickelten chemischen Eigenschaften der Kieselgelplatten-Extraktion mit einer optimierten 96-Well Platte für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung von Plasmid-DNA aus E. coli in nur 45 Minuten
  • Erzielen Sie konstant hohe Ausbeuten hochreiner Plasmid-DNA
  • Erleben Sie Anwenderfreundlichkeit und höhere Leistungsfähigkeit durch verbessertes Plattendesign und verbesserte Protokolle
  • Erhöhen Sie die Verarbeitungsflexibilität mit Protokollen für Zentrifugen, Vakuumkammern oder automatisierte Plattformen
Funktionsweise
Das PureLink™ Pro Quick96 Plasmid-Kit verwendet zwei 96-Well-Mikrotiterplatten, eine Filtrationsplatte (transparenter O-Ring) und eine Bindungsplatte (roter O-Ring), um Plasmid-DNA zu reinigen. Bakterienzellen werden alkalischer Lyse unterzogen und durch Zentrifugation pelletiert. Das bakterielle Lysat wird dann auf die Quick96-Filtrationsplatte zur Reinigung und Sammlung in der Quick96-Bindungsplatte aufgetragen, wo die Plasmid-DNA an die Kieselgelmembran bindet. Nach dem Waschen wird die gereinigte DNA eluiert und kann in Downstream-Prozessen verwendet werden. Das gesamte Verfahren kann in 45 Minuten abgeschlossen werden.
Verbessertes Plattendesign
Das PureLink™ Pro Quick96 Plasmid-Kit bietet optimierte, halbhohe 96-Well-Platten für höheres Leistungsverhalten und bessere Ergebnisse. Die Quick96-Filtrationsplatte ist für die schnelle und effiziente Reinigung der bakteriellen Lysate ausgelegt. Die Quick96-Bindungsplatte bietet eine erhöhte Bindungskapazität von bis zu 20 μg Plasmid-DNA. Darüber hinaus verhindern die Plattendüsen mit Ringkragen Kreuzkontaminationen von Proben und verbessern die Trocknung der Silikamembran, um Äthanolverschleppung zu verhindern. Darüber hinaus kann die Probenverarbeitung manuell über eine Labortisch-Vakuumkammer, durch Zentrifugation oder mit einer automatisierten Liquid-Handling-Plattform durchgeführt werden. Das Design der Platte mit halbhohem Rand ist mit den meisten Vakuumkammern an Roboterarbeitsplätzen kompatibel.
Höhere Ausbeute und Reinheit
Das PureLink™ Pro Quick96 Plasmid-Kit ermöglicht eine schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von bis zu 20 μg Plasmid-DNA aus E. coli-Stämmen, die in bis zu 5 ml LB, 3 ml 2XYT oder 3 ml TB kultiviert wurden. In einer automatisierten Plattform mit 1,5 ml E. coli-Kultur, die über Nacht in einem quadratischen Well-Block kultiviert wird, liegen die typischen Ausbeuten bei 5–15 μg Plasmid-DNA mit durchschnittlich 9,4 μg. Die resultierende Plasmid-DNA ist mit keiner nachweisbaren genomischen DNA oder RNA superhelikal. Das PureLink™ Pro Quick96 Plasmid-Kit bietet eine höhere Ausbeute an hochwertiger Plasmid-DNA für die Verwendung in gängigen Downstream-Prozessen wie automatisierter Sequenzierung, PCR, Restriktionsenzymverdau und Klonierung.
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet (Handbuch), für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das PureLink™ Pro Quick96 Plasmid-Kit enthält PureLink™ Pro Quick96 Resuspensionspuffer, Lysepuffer, Neutralisierungspuffer, RNase A, Waschpuffer, Elutionspuffer, Blöcke mit quadratischen Wells, Quick96 Filtrationsplatten, Quick96 Bindungsplatten, Waschplatten, Elutionsplatten und ein Handbuch. Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Resuspensionspuffer nach Zugabe von RNase A bei +4 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert ein Jahr lang haltbar.
Format 96-Well-Platte
Isolation Technology Kieselgelplatte
Probentyp Bakterienkultur
Elutionsvolumen 50 µl (Zentrifuge), 100 µl (Vakuum), 150 µl
Endprodukttyp Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Biomek™ FX, Robotic Liquid-Handling-Systeme, Vakuumkammer, Eppendorf epMotion, Zentrifuge, TECAN Freedom Evo, Tecan Genesis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung die nächste Generation, Sequenzierung, PCR, Klonierung
Hochdurchsatz-Kompatibilität Für hohen Durchsatz geeignet, nicht für hohen Durchsatz geeignet (manuell)
Prep-Maßstab < 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Produktlinie PureLink
Produkttyp Plasmid-Aufreinigungskit
Menge 1 Kit
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Plasmid-DNA
Systemtyp PureLink™
Prüfzeit 45 min
Ertrag 15µ g
Ausgangsmaterialmenge 1,2 bis 1,5 ml Lysat⁄Well