Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Kit zur schnellen Gelextraktion
Beschreibung
Beinhaltet
- Gel-Lösungspuffer (L3)
- Waschpuffer (W1)
- Elutionspuffer (E5); (10 mm Tris-HCl, pH 8.5)
- Schnelle Gelextraktionssäulen
- Waschröhrchen
- Sammelröhrchen
The PureLink™ Quick Gel Extraction Kit allows you to rapidly and efficiently purify DNA fragments from TAE or TBE agarose gels of various percentages. DNA can be extracted and purified from agarose gels with different melting points in ∼30 minutes using PureLink™ silica membrane-based quick gel extraction columns. For your convenience, purification protocols are provided for centrifugation and for vacuum.
Mit dem PureLink Quick Gelextraktionskit können Sie schnell und effizient DNA Fragmente aus TAE- oder TBE-Agarosegelen verschiedener Konzentrationen aufreinigen. Mithilfe der membranbasierten PureLink Schnell-Gelextraktionssäulen aus Kieselerde kann DNA kann aus Agarose-Gelen mit unterschiedlichen Schmelzpunkten innerhalb von ∽ 30 Minuten extrahiert und aufgereinigt werden.
- Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus TAE- und TBE-Agarose-Gelen verschiedener Konzentrationen und Schmelzpunkte
- Das ganze Verfahren dauert nur ca. 30 Minuten
- Einfache Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 40 bp bis 10 kb aus Gelen
- Hohe Rückgewinnung von DNA-Fragmenten
- Binden und Aufreinigen von bis zu 15 μg DNA pro Säule
- Aufreinigung von DNA-Fragmenten, die sich durch hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei PCR, Restriktionsenzymdigestion, Klonierung und Markierung auszeichnen
- Das PureLink Quick Gelextraktionskit eignet sich nicht zur Aufreinigung von superspiralisierter Plasmid-DNA oder genomischer DNA aus Agarose-Gelen
- Mit diesem Kit können nur lineare DNA-Fragmente aus Gelen aufgereinigt werden
- Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung
Agarose-Gelextraktion, DNA&-RNA-Aufreinigung & Analyse, DNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Alle Komponenten des PureLink™ Systems zur schnellen Gelextraktion werden ungekühlt geliefert. Alle Komponenten nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Komponenten: Gellösungspuffer (L3) Waschpuffer (W1) Elutionspuffer (E5); (10 mM Tris-HCl, pH 8,5) Säulen zur schnellen Gelextraktion Waschröhrchen Rückgewinnungsröhrchen |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Spin- oder Vakuumsäule, Silika-Spin-Säule |
| Probentyp | DNA-Fragmente in Agarose-Gelscheiben, Gelproben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung der nächsten Generation, Klonen, Sequenzierung, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Marker oder Farbstoff | Ethidiumbromid, SYBR-sicher |
| Produktlinie | PureLink |
| Produkttyp | Schnell-Gel-Extraktionskit |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.