Learn More
Invitrogen™ pVAX1 Vector
Artikelnummer. 11580816
Click to view available options
Menge:
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
Artikelnummer. 11580816
Marke: Invitrogen™ V26020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
20 μg von jedem pVAX1- und Expressionskontrollvektor werden superhelikal und gefriergetrocknet geliefert.
Speziell für die Entwicklung von DNA-Impfstoffen entwickelt
  • Enthält eukaryotische DNA-Sequenzen, die auf die für die Expression erforderlichen begrenzt sind, um die Möglichkeit einer chromosomalen Integration zu minimieren
  • Kanamycin-Resistenzgen für die Auswahl in E. coli, da Ampicillin bei einigen Personen allergische Reaktionen ausgelöst hat
  • Expressionsstufen rekombinanter Proteine aus pVAX1 vergleichbar mit denen, die mit ihrem übergeordneten Vektor pcDNA™3.1 erreicht werden
  • Die geringe Größe von pVAX1 und die Vielfalt der einzigartigen Klonierungsstellen erleichtern die Subklonierung auch sehr großer DNA-Fragmente.
Bioproduktion, Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Virusimpfstoffproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Liefertyp Transfektion
Promoter CMV
Produkttyp Viraler Impfstoffvektor
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Inhalt und Lagerung 20 µg von jedem pVAX1 und Expressionskontrollvektor werden superhelikal und gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C lagern. Der Vektor ist bei ordnungsgemäßer Lagerung für 6 Monate stabil.
Proteinmarkierung Nicht markiert
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 20 μg
Vektor pVAX1
Produktlinie pVAX