Learn More
Invitrogen™ pYES2/CT Yeast Expression Vector
Artikelnummer. 11570866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11570866 20 μg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11570866 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V825120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1058.00 €
    867.56 € / 20 Mikrogramm
    Sparen 190.44 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vektoren werden supergewickelt und lyophilisiert geliefert. Enthält einen lacZ-Expressionskontrollvektor und einen INVS c1 Hefe-Stich.
S. cerevisiae-Expressionsvektor, abgeleitet vom übergeordneten pYES2-Vektor
  • Enthält das URA3-Gen zur Auswahl in Hefe
  • pYES2/CT enthält ein C-terminales V5-Epitop für den Nachweis und ein Polyhistidin (6xHis)-Tag für die Aufreinigung
Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse, S. cerevisiae-Expressionssysteme, Hefeexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Promoter GAL1
Produkttyp Hefe-Expressionsvektor
Inhalt und Lagerung Die Vektoren werden superhelikal und lyophilisiert geliefert. pYES2/NT wird in drei Leserahmen bereitgestellt. Sowohl pYES/NT als auch pYES/CT enthalten einen lacZ-Expressionskontrollvektor und einen INVS c1 Hefe-Stich. Lagern Sie die Vektoren bei -20 °C. Lagerung des Stichs bei 4 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Proteinmarkierung His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 20 μg
Vektor pYES
Produktlinie YES