Learn More
Invitrogen™ pYES2 Yeast Expression Vector
Artikelnummer. 11580866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11580866 20 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11580866 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V82520
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
20 μg Expressionsvektor, ein TOP10F' E. coli-Stich und ein INVSc1 Hefe-Stich.
Für die native Expression des Proteins von Interesse in S. cerevisiae
  • Enthält das URA3-Gen für die Auswahl in Hefe und 2 μg Ursprung für die Pflege von vielen Kopien
Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse, S. cerevisiae-Expressionssysteme, Hefeexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Promoter GAL1
Produkttyp Hefe-Expressionsvektor
Inhalt und Lagerung Das pYES2-Vektorkit enthält 20 µg Expressionsvektor, einen TOP10F´ E. coli -Stich und einen INVSc1 Hefe-Stich. Lagerung des Vektors bei -20 °C. Lagerung der TOP10F´ und der INVSc1-Stiche bei 4 °C. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Proteinmarkierung Nicht markiert
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 20 μg
Vektor pYES
Produktlinie YES