Learn More
Invitrogen™ Random Primers DNA Labeling System
Artikelnummer. 10337872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10337872 30 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10337872 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 18187013
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
  • DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment wird mit einem Fläschchen mit 10x REact 2 Puffer [500 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM
  • MgCl2, 500 mM NaCl], Fläschchen mit Verdünnungspuffer geliefert
Ideal für die radioaktive Markierung von DNA, insbesondere von Fragmenten unter 1 kb
  • Ergibt >109 cpm/μg Kontroll-DNA mit [ α-32 P]-dCTP
  • 25 ng DNA in nur einer Reaktion
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Die Aufnahme eines radioaktiv markierten Nukleotids wird mit Kontroll-DNA in einer Markierungsreaktion mit Random-Primer verifiziert.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Markierung, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp DNA-Markierungssystem
Nachweisverfahren Radioaktiv
Inhalt und Lagerung Komponenten des Random Primer DNA Markierungssystems sind in der Tabelle rechts aufgeführt. Bei -20 °C lagern.
Endprodukttyp Sonden (markierte DNA)
Marker oder Farbstoff 32P (Phosphor-32)
Mit Marker oder Farbstoff Nein
Markierungsziel DNA (allgemein)
Markierungsmethode Direkte Markierung
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Menge 30 Reaktionen