Learn More
Invitrogen™ Rat miR RNAi Select
Artikelnummer. 10638493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10638493 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10638493 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 100002320
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfaches Erstellen effektiver RNAi-Moleküle für zuverlässige Ergebnisse
  • Mit BLOCK-iT™ RNAi Designer entwerfen Sie kundenspezifische BLOCK-iT siRNA-Sequenzen für effiziente und spezifische Genexpressions-Knockdowns in jedem Organismus.
  • Für eine verbesserte Zielspezifität und Stabilität im Serum ist Stealth RNAi™ RNAi Chemie verfügbar.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
RNAi Type siRNA
Produkttyp Rat miR RNAi Select
Menge Je 1
Target Ratte