missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rhinohide™ Polyacrylamide Gel Strengthener Concentrate

Artikelnummer. 11523687
Click to view available options
Menge:
200 mL
Packungsgröße:
200 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 11523687

Marke: Invitrogen™ R33400

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Verstärkt Gele für einfachere Handhabung und Reißfestigkeit

  • Verbessert die klassische Polyacrylamid-Geltechnologie ohne Nebenwirkungen
  • Empfohlen für Gele mit niedrigem Prozentsatz, großformatige Gele und Gele mit mehreren Färbe- und Handhabungsschritten
  • Erhältlich in einem Kit (Kat.- Nr. R-33410), das ein Acrylamid/Bisacrylamid-Gemisch enthält (Verhältnis 37,5:1)

Gelguss, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung & Analyse

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produkttyp Polyacrylamid-Gel-Verstärkungskonzentrat
Produktlinie Rhinohide
Menge 200 mL
Versandbedingung Raumtemperatur

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt