Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Plasmid DNA MidiPrep Kit
Beschreibung
Beinhaltet
S.N.A.P. MidiPrep Filtersäulen, S.N.A.P. MidiPrep DNA-Bindungssäulen, Lysepuffer, Bindungspuffer, Waschpuffer, 4X-Endwäsche, Resuspensionspuffer, Fällungssalz und RNase A
Das S.N.A.P.™ MidiPrep-Kit ist ein mittelgroßes Plasmid-DNA-Aufreinigungskit, das für die schnelle und einfache Aufreinigung reiner Plasmid-DNA aus 10 – 100 ml Übernachtkultur entwickelt wurde (Abb. 1). Das S.N.A.P. MidiPrep-Verfahren dauert nur 40 Minuten.
- Lyse von Zellen und Filterablagerungen mit der S.N.A.P. Filtersäule
- Wenden Sie Durchfluss an auf die S.N.A.P.™ DNA-Bindungssäule
- Waschen Sie die Säule
- Eluieren Sie reine, superhelikale Plasmid-DNA in Wasser oder TE-Puffer
Aufreinigung & Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Midiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie das S.N.A.P.™ MidiPrep Filtersäulen, S.N.A.P.™ MidiPrep DNA-Bindungssäulen, Lysepuffer, Bindungspuffer, Waschpuffer und 4-fache Endwäsche bei Raumtemperatur. Resuspensionspuffer, Niederschlagsalz und RNase A bei +4 °C aufbewahren. Alle Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden. |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Spin-Säule |
| Umfang | Midi |
| Probentyp | Bakterienkultur |
| Endprodukttyp | Plasmid-DNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung, Klonierung, Transformation, Transfektion, In-vitro-Transkription |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Prep-Maßstab | 100-200 µg (mittelgroß) Plasmid-DNA |
| Produktlinie | S.N.A.P. |
| Mehr anzeigen |