Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Plasmid DNA MiniPrep Kit
Typische Leselängen von bis zu 650 Basen
Marke: Invitrogen™ K190001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56000kg
Beinhaltet: S.N.A.P. MidiPrep Filtersäulen, S.N.A.P. MidiPrep DNA-Bindungssäulen, Lysepuffer, Bindungspuffer, Waschpuffer, 4X-Endwäsche, Resuspensionspuffer, Fällungssalz und RNase A
Beschreibung
Das S.N.A.P.™ Das MiniPrep Kit ist ein Plasmid-DNA-Aufreinigungssystem, das für die Erzeugung reiner Plasmid-DNA (Abbildungen 1 und 2) für die automatisierte Sequenzierung in nur 25 Minuten entwickelt wurde
- DNA kann Ihre automatischen Sequenzierungsergebnisse durch folgende Faktoren verbessern:
- Längere Leseweiten
- Niedrigerer Hintergrund
- Höhere Genauigkeit
- Stärkere Signalspitzen
DNA-& RNA-Aufreinigung & -analyse, DNA-Extraktion, MiniPrep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Spezifikation
Lagern Sie das S.N.A.P.™ MiniPrep-Spin-Säulen, Lysepuffer, Bindungspuffer, Waschpuffer, 4x-Endwäsche und die Entnahmeröhrchen bei Raumtemperatur. Bewahren Sie den Resuspensionspuffer, die Fällsalzlösung und die RNase A bei +4°°C auf. Alle Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden. | |
Zentrifugationssäule | |
Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA | |
Plasmid-DNA-MiniPrep-Kit | |
Plasmid-DNA |
Kit | |
Bakterienkultur | |
Sequenzierung der nächsten Generation, In-vitro-Transkription, Sequenzierung, Klonierung, Transformation | |
100 Präp. | |
S.N.A.P.™ | |
100 Aufreinigungen | |
25 min |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.