Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Indirect cDNA Labeling Module, no purification columns
Artikelnummer. 10256712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10256712 30 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10256712 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L101403
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das die SuperScript™ Modul für die indirekte cDNA-Markierung enthält SuperScript™ III Reverse Transkriptase, Oligo(dT)20- VN (2,5 μg/μl), Random Primer, Kontroll-RNA-Leiter (0,5 g/μl), 5-facher Erststrang-Puffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-Gemisch, RNaseOUT™ rekombinanter Ribonuklease-Inhibitor (40 U/μl), DEPC-behandeltes Wasser, DMSO (Markierungsgütegrad), 2 x Kupplungspuffer, 3 M NaAc, pH 5,2 und Glykogen (20 mg/ml). Das SuperScript™ Indirect cDNA-Markierungssystem umfasst alle Komponenten, die für das Markierungsmodul aufgeführt sind, sowie eine S.N.A.P.™ Säule, Entnahmeröhrchen, Ladepuffer, Waschpuffer, braune Entnahmeröhrchen.
Enthält die Kernkit-Reagenzien für die indirekte SuperScript cDNA-Markierung
Das SuperScript Indirect cDNA-Markierungssystem bietet ein komplettes System, das sowohl die Kernkit-Reagenzien (mit Ausnahme von Farbstoffen) als auch ein Reinigungsmodul enthält. Die Module enthalten nicht alle Komponenten. Das SuperScript Modul für die indirekte cDNA-Markierung enthält nur die Haupt-Kit-Reagenzien. Beide bieten Flexibilität für die Verwendung von Fluoreszenznukleotiden Ihrer Wahl. Das komplette SuperScript System für die indirekte cDNA-Markierung ist ein Array-Kennzeichnungskit, das auf bewährten indirekten cDNA-Markierungsmethoden basiert. Bietet die Flexibilität fluoreszierende Nukleotide zu verwenden.
Bei dieser indirekten Markierungsmethode wird die mRNA oder die Gesamt-RNA mit SuperScript III RT umgekehrt transkribiert, wobei die synthetisierte cDNA mit Amino-modifiziertem dUTP und dATP versehen wird. Die Template-RNA wird dann durch Basishydrolyse abgebaut und die Reaktion mit Säure neutralisiert. Die Amino-modifizierte cDNA wird anschließend gereinigt, um nicht aufgenommene Nukleotide, Primer und Puffer zu entfernen. Im zweiten Schritt wird die modifizierte cDNA mit der aktiven Form eines fluoreszierenden Farbstoffs gekoppelt. Die fluoreszierend markierte cDNA wird mit einer S.N.A.P.™ Zentrifugationssäule gereinigt, um nicht reagierenden Farbstoff zu entfernen. Die daraus resultierende fluoreszierend markierte cDNA ist für die Hybridisierung mit Microarrays bereit.
  • Superscript III RT zur Erzeugung hoher cDNA-Erträge
  • Eine firmeneigene Nukleotid-Mischung zur Erhöhung der Signalintensität
  • Ein praktisches Kit-Format, das wertvolle Zeit spart
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Kennzeichnung, Expression Array-Kennzeichnung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Kennzeichnung und Oligo-Synthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp cDNA-Markierungsmodul
Nachweisverfahren Fluoreszent
Inhalt und Lagerung Das SuperScript™ Modul für die indirekte cDNA-Markierung enthält SuperScript™ III Reverse Transkriptase, Oligo(dT)20- VN (2,5 µg/µl), Random Primer, Kontroll-RNA-Leiter (0,5 g/µl), 5x Erststrang-Puffer, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-Gemisch, RNaseOUT™ Rekombinante Ribonuklease Inhibitor (40 U/µl), DEPC-behandeltes Wasser, DMSO (Markierungsgütegrad), 2x Kupplungspuffer, 3 M NaAc, pH 5,2 und Glykogen (20 mg/ml). Das SuperScript™ Indirect cDNA-Markierungssystem umfasst alle Komponenten, die für das Markierungsmodul aufgeführt sind, sowie eine S.N.A.P.™ Säule, Entnahmeröhrchen, Ladepuffer, Waschpuffer, braune Entnahmeröhrchen. Lagern Sie alle Komponenten des Markierungssmoduls bei -20 °C. Lagern Sie S.N.A.P.™ Säulen, Entnahmeröhrchen, Ladepuffer, Waschpuffer und braune Entnahmeröhrchen bei Raumtemperatur. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Endprodukttyp cDNA (markiert)
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy™3, Cy™5
Mit Marker oder Farbstoff Nein
Markierungsziel cDNA
Markierungsmethode Indirekte Markierung
Probentyp RNA
Produktlinie SuperScript
Menge 30 Reaktionen