Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Auflösungspuffer
Artikelnummer. 15530445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 500 ml
5 x 500 ml
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15530445 5 x 500 ml 5 Stück
15527935 2 x 500 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15530445 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. HC2215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.25 €
    69.09 € / 5 Stück
    Sparen 13.16 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese Komponenten des SureCast Handgießsystems können verwendet werden, um Polyacrylamidgele mit SureCast Handgussreagenzien und anderen gängigen Polyacrylamidgel-Gussreagenzien herzustellen.
  • Die Polyacrylamidgele lassen sich leicht und zuverlässig gießen.
  • Zur Verwendung mit dem SureCast Vertikalgelsystem
  • SureCast Gele sind für die Verwendung im Mini Gel Tank ausgelegt.
Recommended Storage
Room Temperature
Garantie
Bis zu 12 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 5 x 500 ml (2,5 l gesamt) SureCast Auflösungspuffer-Packungen.
  • Bei Raumtemperatur lagern.
  • Menge 5 x 500 ml
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Produktlinie SureCast
    Produkttyp Auflösungspuffer (2,5 l)